Fortfahren mit
B6185
Bionic Buffer, 10X Concentrate
for Northern and Southern blotting, solution
Synonym(e):
Sodium Borate Electrophoresis Buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105319
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Mode of use Voltage of 150 V is recommended for small electrophoresis chambers while a mid to large apparatus may be run at 200-250 V. User should test their chamber to determine optimum voltage.
form
solution
concentration
10 ×
impurities
DNase, RNase and nickase, none detected
pH
8.0-8.5 (20-25 °C)
storage temp.
room temp
General description
Bionic Buffer is a unique alternative to traditional TBE (TRIS borate-EDTA) and TAE (TRIS acetate-EDTA) electrophoresis buffers. Bionic Buffer allows for higher voltage runs, extremely rapid running times, and high-resolution band separation.
Application
Suitable for:
  • Use as running buffer for nucleic acid electrophoresis, which may be part of Northern and Southern blot hybridization procedures
  • Use with TBA and TAE gels
  • Preparation of agarose gels
Features and Benefits
  • Faster run times
  • Sharper bands
  • Easy to dilute and use
  • Flexible use with a variety of gel types
Packaging
The 4 L and 10 L sizes are supplied in dispensers with a spigot.
Legal Information
Bionic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Test electrophoresis chambers to determine highest voltage. Voltages beyond the recommended range for your apparatus may result in blown fuses or damage to your apparatus.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B6429B493093290
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
concentration
10 ×
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solution
form
solution
form
liquid
form
solution
pH
8.0-8.5 (20-25 °C)
pH
-
pH
-
pH
8.6-9.0
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-96-4 + 10043-35-3
CAS No.
1303-96-4 + 10043-35-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)