Merck
13418-M
Sigma-Aldrich
Natriumcarbonat
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500, anhydrous, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Synonym(e):
Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
About This Item
Lineare Formel:
Na2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.99
Beilstein:
4154566
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500
Assay
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Form
powder
Verunreinigungen
alkali hydroxides and bicarbonates, complies
residual solvents, complies
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
Verlust
≤0.5% loss on drying, 300 °C
<0.5% loss on drying, 105°C, 4hrs
pH-Wert
12 (25 °C, 106 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
851 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
Kationenspuren
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.002%
Eignung
complies for appearance of solution
SMILES String
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Biochem./physiol. Wirkung
Pufferbestandteil, kann zur Entfernung peripherer Membranproteine eingesetzt werden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)