Merck
05210
Sigma-Aldrich
β-Alanin-methylester -hydrochlorid
≥98.0% (AT)
Synonym(e):
3-Aminopropionsäure-methylester -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2CH2COOCH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.58
Beilstein:
3556748
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (AT)
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
colorless to white
mp (Schmelzpunkt)
103-107 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.COC(=O)CCN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
InChIKey
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)