Merck
146064
Sigma-Aldrich
β-Alanin
99%, suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
β-Ala, 3-Aminopropionsäure
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.09
Beilstein:
906793
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
39030936
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Produktbezeichnung
β-Alanin, 99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder, crystals or granules
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
202 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChIKey
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
β-Alanin wird als Ligand für den MAS-bezogenen Orphanrezeptor verwendet. Es wurde auch als Kulturmedium für bestimmte Hefestämme verwendet, um diese auf β-Alanin-Auxotrophie zu testen.
Biochem./physiol. Wirkung
Endogene β-Aminosäure, bei der es sich um einen nicht-selektiven Agonisten an Glycin-Rezeptoren und einen Liganden für den G-Protein-gekoppelten Orphan-Rezeptor, TGR7 (MrgD), handelt. β-Alanin ist eine Komponente von Pantothensäure.
Diese endogene β-Aminosäure ist ein unselektiver Agonist von Glycin-Rezeptoren und ein Ligand des G-Protein-gekoppelten Orphan Rezeptors TGR7 (MrgD). Der β-Alaninfluss spielt eine zellschützende Rolle indem er die osmotische Stabilität von Meeresorganismen, preimplantation-Mausembryos und Säugerzellen unter hypoxischem Stress stabilisiert.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Saccharomyces cerevisiae is capable of de Novo pantothenic acid biosynthesis involving a novel pathway of beta-alanine production from spermine.
White WH
The Journal of Biological Chemistry, 276(14), 10794-10800 (2001)
The orphan G protein-coupled receptor GPR139 is activated by the peptides: Adrenocorticotropic hormone (ACTH), a-, and ?-melanocyte stimulating hormone (a-MSH, and ?-MSH), and the conserved core motif HFRW.
N?hr AC, et al.
Neurochemistry International, 102, 105-113 (2017)
Ramin Artang et al.
The American journal of cardiology, 112(12), 1973-1979 (2013-10-01)
Dabigatran has been associated with greater risk of myocardial infarction (MI) than warfarin. It is unknown whether the increased risk is unique to dabigatran, an adverse effect shared by other oral direct thrombin inhibitors (DTIs), or the result of a
Robert G Hart et al.
The Canadian journal of cardiology, 29(7 Suppl), S71-S78 (2013-06-29)
Chronic kidney disease (CKD) is prevalent in elderly patients with atrial fibrillation and is an independent risk factor for stroke. Warfarin anticoagulation is efficacious for stroke prevention in atrial fibrillation patients with moderate CKD (stage III, estimated glomerular filtration rate
Ammar Majeed et al.
Circulation, 128(21), 2325-2332 (2013-10-02)
The aim of this study was to compare the management and prognosis of major bleeding in patients treated with dabigatran or warfarin. Two independent investigators reviewed bleeding reports from 1034 individuals with 1121 major bleeds enrolled in 5 phase III