Wichtige Dokumente
G6600
Glycinmethylester -hydrochlorid
99%, for peptide synthesis
Synonym(e):
Glycine methyl ester·HCl, Methyl glycinate hydrochloride
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Glycinmethylester -hydrochlorid, 99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder, crystals or chunks
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.COC(=O)CN
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-6-3(5)2-4;/h2,4H2,1H3;1H
InChIKey
COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?