Fortfahren mit
C9033
β-Chlor-L-Alanin -hydrochlorid
Alanine aminotransferase inhibitor
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-chloropropanoic acid, 3-Chloro-L-alanine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 291,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.820,00
€ 1.547,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6ClNO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.00
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
€ 291,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
205 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCl)C(O)=O
InChI
1S/C3H6ClNO2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
IENJPSDBNBGIEL-DKWTVANSSA-N
Application
β-Chloro-L-alanine hydrochloride has been used:
  • as a substrate for screening tyrosine phenol lyase steady state kinetics
  • in the inhibition of serine palmitoyltransferase and cytotoxicity studies in lymphocyte Ly-1 cells
  • as an inhibitor of alanine transaminase in wheat germ cell-free protein synthesis system
Biochem/physiol Actions
β-Chloro-L-alanine hydrochloride is an inhibitor of alanine aminotransferase (ALAT). Inhibition of ALAT leads to suppression of tumor progression in lung carcinoma.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2628T9299T2006
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)