Wichtige Dokumente
G6503
Glycinethylester -hydrochlorid
99%, for peptide synthesis
Synonym(e):
GEE, Ethyl glycinate hydrochloride
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Glycinethylester -hydrochlorid, 99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder or chunks
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Methode(n)
drug transporter assay: suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
145-146 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.CCOC(=O)CN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
InChIKey
TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?