Fortfahren mit
306142
ββ-Alaninethylester -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
Ethyl-3-aminopropionat -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,50
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
€ 135,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH2COOCH2CH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
224-203-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3559095
€ 68,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
67-70 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)CCN
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-2-8-5(7)3-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
InChI key
RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3041A992041144
β-Alanin analytical standard
Supelco
41144
β-Alanin
description
98%
description
-
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
analytical standard
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
-
assay
98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
67-70 °C (lit.)
mp
-
mp
202 °C (dec.) (lit.)
mp
202 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)