Wichtige Dokumente
00140585
Isoquercitrin
primary reference standard
Synonym(e):
Quercetin-3-β-D-glucosid, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxy-flavon-3-β-glucosid, Isoquercitrin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
InChIKey
OVSQVDMCBVZWGM-QSOFNFLRSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der genaue Gehalt, bestimmt durch quantitative NMR, kann dem Zertifikat entnommen werden.
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)