Fortfahren mit
16733
Quercetin-3-O-(6″-O-malonyl)-β-D-glucosid
≥85% (HPLC)
Synonym(e):
Quercetin-3-O-malonylglucosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 378,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H22O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
550.42
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6625918
€ 378,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(=O)CC(O)=O)O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H22O15/c25-9-4-12(28)17-13(5-9)37-22(8-1-2-10(26)11(27)3-8)23(19(17)33)39-24-21(35)20(34)18(32)14(38-24)7-36-16(31)6-15(29)30/h1-5,14,18,20-21,24-28,32,34-35H,6-7H2,(H,29,30)/t14-,18-,20+,21-,24+/m1/s1
InChI key
NBQPHANHNTWDML-UJKBSQBPSA-N
General description
The flavonoid quercetin 3-O-(6-O-malonyl)glucoside, a conjugate of quercetin, was identified in the green-leafed lettuce Lactuca sativum. [1]
Biochem/physiol Actions
Metabolite in flavone and flavonol biosynthesis, is found in plants like the fruit peel of Sicana odorifera and mulberry leaves, shows antioxidant activity.[2] Q3MG also potentially has antiatherogenic protective effects[3]; and found to improve hyperglycemia in obese mice and reduced oxidative stress in the liver.[4]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17793SMB00149SMB00547
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)