Merck
SIC001
Sigma-Aldrich
MISSION® siRNA-Universal-Negativkontrolle Nr. 1
Synonym(e):
MISSION® siRNA-Universal-Negativkontrolle
Größe auswählen
1 NMOL
€ 120,00
10 NMOL
€ 201,00
€ 120,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 NMOL
€ 120,00
10 NMOL
€ 201,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
€ 120,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
MISSION®
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
MISSION® siRNA-Universal-Negativkontrolle Nr. 1 wurde als Negativkontrolle für siRNA-Transfektionen verwendet.[1][2][3]
Negativkontrollen sind ein essenzieller Bestandteil jedes siRNA-Experiments. Wir bieten Ihnen zwei anwendungsfreundliche Größen an. Diese Negativkontrolle wurde in vitro in Zellen von Menschen, Mäusen und Ratten getestet.
Rechtliche Hinweise
Alle siRNA-Oligonukleotide werden unter Lizenz vom Massachusetts Institute of Technology verkauft.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Naoki Harada et al.
Journal of cellular biochemistry, 116(6), 998-1006 (2015-02-03)
Androgen receptor (AR) is known to bind to the same cis-element that glucocorticoid receptor (GR) binds to. However, the effects of androgen signaling on glucocorticoid signaling have not yet been elucidated. Here, we investigated the effects of testosterone on dexamethasone
Germline copy number variation of genes involved in chromatin remodelling in families suggestive of Li-Fraumeni syndrome with brain tumours.
Aury-Landas J et al.
European Journal of Human Genetics, 21, 1369-1369 (2013)
Adiponectin inhibits insulin function in primary trophoblasts by PPARa-mediated ceramide synthesis.
Aye IL et al.
Molecular Endocrinology, 28, 512-512 (2014)
Indrabahadur Singh et al.
BMC biology, 12, 21-21 (2014-03-26)
The high-mobility-group (HMG) proteins are the most abundant non-histone chromatin-associated proteins. HMG proteins are present at high levels in various undifferentiated tissues during embryonic development and their levels are strongly reduced in the corresponding adult tissues, where they have been
Shahanawaz Jiwani et al.
Infection and immunity, 80(3), 1252-1266 (2011-12-14)
The bacterial pathogen Listeria monocytogenes causes food-borne illnesses resulting in gastroenteritis, meningitis, or abortion. Listeria promotes its internalization into some human cells through binding of the bacterial surface protein InlB to the host receptor tyrosine kinase Met. The interaction of
Artikel
MISSION siRNA Negative Controls ensure mRNA knockdown efficiency baseline; tested in human, rat, and mouse cells, designed without gene homology.