Fortfahren mit
CAS9PROT
Cas9-Protein
from Streptococcus pyogenes, recombinant, expressed in E. coli, 1X NLS
Synonym(e):
Cas9, SpCas9, SpyCas9
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,80
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 326,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 97,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
packaging
pkg of 1 kit (3 components)
application(s)
CRISPR
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinantes Cas9-Protein aus Streptococcus pyogenes (~160 kD) ist ein gebrauchsfertiges Reagens für Genome-Engineering-Experimente. In Kombination mit zielspezifischer Guide-RNA agiert Wildtyp Streptococcus pyogenes-Cas9-Protein als eine gerichtete Nuklease, die sich für die Transfektion von Zellkulturen und die beschleunigte Entwicklung von genetisch modifizierten Tieren mittels Injektion eines einzelligen Embryos eignet.
CAS9, das auch unter der Bezeichnung Cas5 und Csn1 bekannt ist, ist das Signaturgen des Typ II CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)-RuvC (Rnase H-Faltung)/Cas-Systems. CAS9 enthält 1388 Aminosäuren. Dieses Protein soll eine RuvC/RibonuKlease (RNase) H-Domäne enthalten, die an der crRNA-Reifung beteiligt ist sowie eine McrA/HNH-Signaturdomäne, die am DNA-Abbau beteiligt ist.
Application
Funktionelle Genomik/Targetvalidierung/Genome Editing
Biochem/physiol Actions
CRISPR/Cas-Systeme werden von Bakterien und Archaeen als Schutz vor angreifenden Viren und Plasmiden eingesetzt. Kürzlich wurde das CRISPR/Cas-System Typ II aus dem Bakterium Streptococcus pyogenes genetisch modifiziert, um in eukaryotischen Systemen unter Verwendung von zwei molekularen Komponenten zu funktionieren: ein einzelnes Cas9-Protein und eine nichtcodierende Guide-RNA (gRNA). Die Cas9-Endonuklease kann mit einer gRNA, die einen DNA-Doppelstrangbruch (DSB) an einer gewünschten Genomstelle steuert, programmiert werden. Ähnlich wie bei DSB, die durch Zinkfingernukleasen (ZFN) ausgelöst werden, aktiviert die Zelle anschließend den DNA-Reparaturprozess, entweder Non-homologous end-joining (NHEJ) oder homologe Reparatur, um den entsprechenden DSB zu heilen.
CAS9 spielt eine wichtige Rolle bei der Plasmid-DNA-Interferenz. Es ist das einzige Cas-Protein, das für die Resistenz gegenüber Fremd-DNA benötigt wird. CAS9 stimuliert sowohl das RNA-gesteuerte Genome Editing als auch die Genregulierung in verschiedenen Organismen, kann jedoch immer nur eine dieser Aktivitäten in der jeweiligen Zelle fördern.
Features and Benefits
  • Hochspezifisch
  • Hochaktiv
  • Bereit zur Injektion/Transfektion
Packaging
Pkg. mit 50 μg (≥ 300 pmol)
Pkg. mit 250 μg (≥ 1500 pmol)
Preparation Note
Lyophilisiertes S. pyogenes Cas9-Protein sollte erneut in der Rekonstitutionslösung suspendiert werden, um die gewünschte Konzentration bereitzustellen. Tippen Sie sanft gegen das Röhrchen, um das lyophilisierte Pulver vollständig zu lösen, anschließend 10 Minuten auf Eis inkubieren und das Röhrchen schleudern, um das Material an den Boden des Röhrchens zu bringen.
Other Notes
Jedes Kit umfasst:
  • ein Fläschchen mit rekombinantem Cas9-Protein
  • ein Fläschchen mit 1 ml 1× Verdünnungspuffer
  • ein Fläschchen mit 1 ml nukleasefreiem Wasser mit Glycerin
Verwenden Sie unser CRISPR Selection Tool, um gRNA zu bestellen
Sehen Sie sich unsere anderen MISSION® Cas9-Proteine an: SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CAS9PLPECAS9ECAS9GFPPR
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Cas9-NLS from Streptococcus pyogenes, expressed in Escherichia coli
  • Dilution buffer for Cas9 proteins
  • Reconstitution solution for Cas9 proteins
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)