Merck
NA0300
Sigma-Aldrich
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit
greener alternative
sufficient for 10 purifications
Synonym(e):
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.52
Verwendung
sufficient for 10 purifications
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
DNA purification: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit bietet eine einfache und wirtschaftliche Methode für die Trennung von Plasmid-DNA aus rekombinanten E. coli-Kulturen. Das Kit enthält eine Filterspritze zur schnellen Lysat-Entfernung und eine kieselsäurebindende Säule, die für die Verwendung mit Vakuum oder Zentrifugation ausgeführt ist. Bis zu 1,2 mg Plasmid-DNA kann aus einer 150 mL-Übernachtkultur in Luria-Bouillon (LB)-Medium isoliert werden. Der tatsächliche Ertrag hängt von dem verwendeten Stamm, Plasmid und Kulturmedium ab.
Eine rekombinante E. coli-Übernachtkultur wird mittels Zentrifugation geerntet und einem modifizierten alkalischen SDS-Lyseverfahren unterzogen, gefolgt von einer Adsorption der DNA auf eine Kieselgelmembran in Gegenwart von hohen Salzkonzentrationen. Verunreinigungen werden in zwei Waschschritten entfernt. Schließlich wird die gebundene DAN in Elutionslösung (Tris-HCl) oder Wasser eluiert.
Die zurückgewonnene Plasmid-DNA ist größtenteils in seiner Supercoil-Struktur spiralisiert. Die DNA ist sofort gebrauchsfertig für die Verwendung in den nachgeschalteten Anwendungen, wie Restriktionsverdau, Ligation, Sequenierung, PCR, Transformation und Transfektion.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Anwendung
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit has been used in plasmid DNA extraction of SF91 or MIEV vector, apolipoprotein A-V mutant constructs, lentiviral vector pLenti6/R4R2/V5-DEST,metastasis-associated protein 1 (MTA1) and adipokinetic hormone receptor
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Von der Bakterienkulturernte zur reinen Plasmid-DNA in 30 Minuten oder weniger
  • Bis zu 1,2 mg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl
  • Flexibilität durch Eignung für Vakuum oder Zentrifugation
  • Enthält weniger Kunststoffteile als andere High-Speed-Kits für reduzierte Abfallmengen
  • Keine Phenol/Chloroform-Extraktion oder Alkoholfällung erforderlich
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Rechtliche Hinweise
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anti-oral cancer effects of triptolide by downregulation of DcR3 in vitro, in vivo, and in preclinical patient-derived tumor xenograft model
Yang CY, et al.
Head & Neck (2018)
Analysis of Peptide Ligand Specificity of Different Insect Adipokinetic Hormone Receptors
Marchal E, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(2), 542-542 (2018)
Cellular barcoding tool for clonal analysis in the hematopoietic system
Gerrits A, et al.
Blood, blood-b2009 (2010)
A stem cell-like chromatin pattern may predispose tumor suppressor genes to DNA hypermethylation and heritable silencing
Ohm JE, et al.
Nature Genetics, 39(2), 237-237 (2007)
Determination of the functionality of common APOA5 polmorphisms
Talmud PJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2005)
Protokolle
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.