Fortfahren mit
LLDH-RO
Roche
L-Lactatdehydrogenase (L-LDH)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
~550 units/mg protein (at 25 °C (1,100 U/mg at 37 °C) with pyruvate as the substrate.)
Biological source:
rabbit muscle
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit muscle
form
suspension
specific activity
~550 units/mg protein (at 25 °C (1,100 U/mg at 37 °C) with pyruvate as the substrate.)
mol wt
140,000  Da
packaging
pkg of 10 mL (10127884001 [100 mg]), pkg of 2 mL (10127230001 [10 mg]), pkg of 5 mL (10127876001 [25 mg])
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
pH
6.0-7.0
solubility
water: miscible
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Aldolase <0.001%, GOT <0.01%, GPT <0.01%, MDH <0.01%, PK <0.001%, myokinase <0.01%
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
General description
L-Lactat: NAD+-Oxidoreduktase.
L-Lactatdehydrogenase katalysiert die reversible Reduktion von Pyruvat zu L-Lactat.
Application
Reduktion von α-Ketosäuren zu α-Hydroxycarbonsäuren oder Rückreaktion.[1][2]
Biochem/physiol Actions
L(+)-Lactatdehydrogenase (LDH) ist spezifisch für L(+)-Lactat (relative Geschwindigkeit = 100). Sie reagiert nicht mit D(-)-Lactat. LDH oxidiert Glyoxylat (Oxoacetat), Glycerat und 3-Halogen-Derivate von L-Lactat langsam (Geschwindigkeit bei jedem ≤ 1); 3-Phosphoglycerat reagiert nicht. LDH reduziert Pyruvat (2-Oxopropanat; relative Geschwindigkeit = 100) und andere 2-Oxosäuren (z. B. 2-Oxobutyrat) mit Geschwindigkeiten, die mit steigender Kettenlänge der Säure schnell abnehmen. Herz-LDH reagiert mit 2-Oxobutyrat mit höherer Geschwindigkeit als mit Skelettmuskel-LDH. LDH oxidiert auch 2,4-Diketosäuren (relative Geschwindigkeit = 10). Das Enzym ist relativ spezifisch für NAD(H) (relative Geschwindigkeit = 100); NADP(H) wird deutlich weniger effizient genutzt (relative Geschwindigkeit < 1). Repräsentative Km für (Schweine-)Skelettmuskel-LDH (pH-Wert 7,5) sind Lactat, 8,3 mM; Pyruvat, 0,12 mM; NAD, 0,10 mM; NADH, 0,012 mM. Repräsentative Km für (Schweine-)Herz-LDH (pH-Wert 7,5) sind Lactat, 3,3 mM; Pyruvat, 0,15 mM; NAD, 0,07 mM; NADH, 0,011 mM. Allgemein ist die erforderliche Konzentration von Pyruvat (Reduktionsreaktion) oder L-Lactat (Oxidationsreaktion) zum Erreichen einer Maximalgeschwindigkeit mit LDH für Präparate aus Herzgewebe geringer als für Präparate aus Skelettmuskeln.
Physical form
Suspension in 3,2 M Ammoniumsulfatlösung, pH-Wert etwa 7
Preparation Note
Aktivator: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Diethanolamin, Fluorid und Heparin (Oxidationsreaktion). Natriumsulfit (Na2SO3) schützt das Enzym vor den Auswirkungen von Thiol angreifenden Reagenzien. Mercaptane können die hemmende Wirkung von Thiol angreifenden Reagenzien umkehren.
Analysis Note
Absorption:Das aufgereinigte Enzym aus Rinderherz weist eine Absorption von 14,9 (10 mg/ml, 280 nm) auf.
Other Notes
Eine Einheit (U) Lactatdehydrogenase reduziert bei +25 °C und pH-Wert 7,0 in 1 Minute 1 µMol Pyruvat zu L-Lactat.
Hinweis: Für Zubereitungen H und I wird die Aktivität bei +30 °C und pH-Wert 7,8 bestimmt. Der vorstehende Assay verbraucht je Mol reduziertes Pyruvat 1 Mol NADH. Für die Reduktionsreaktion, Pyruvat als Substrat
1 U (+25 °C) 1,5 U (+37 °C) [Schweinemuskel-LDH in Glycerin].
1 U (+25 °C) 1,8 U (+37 °C) [Schweinemuskel-LDH in Ammoniumsulfat].
1 U (+25 °C) 1,1 U (+30 °C) 2,0 U (+37 °C) [Kaninchenmuskel-LDH].
1 U (+25 °C) 1,4 U (+30 °C) 2,5 U (+37 °C) [Schweineherz-LDH].
1 U (+25 °C) 2,5 U (+37 °C) [Rinderherz-LDH].
LDH ist ein Tetramer (Molekülmasse = etwa 140.000 D, Kaninchenmuskel- oder Schweineherz-LDH). Bei Säugetieren gibt es zwei LDH-Untereinheiten, M und H, mit ähnlicher Molekülmasse (Molekülmasse der Untereinheit ≈ 36.500 D), aber unterschiedlicher Aminosäurenzusammensetzung.
Daher gibt es bei Säugetieren 5 elektrophoretisch unterscheidbare LDH-Isoenzyme, LDH-1 bis LDH-5, mit unterschiedlicher Untereinheitenzusammensetzung.
Die Molekülmasse von allen LDH-Isoenzymen ist etwa dieselbe.
- LDH-1 (H4), LDH-2 (H3M): überwiegende Komponente von Herz-LDH
- LDH-3 (H2M2): Hauptkomponente von LDH aus lymphatischem Gewebe
- LDH-4 (HM3), LDH-5 (M4): überwiegendes LDH in Skelettmuskeln oder Leber
Hinweis: Die M-Untereinheit von LDH wurde früher als A-Untereinheit bezeichnet; die H-Untereinheit wurde als B-Untereinheit bezeichnet. Nach der alten Bezeichnung war das LDH-1-Isoenzym LDH-B4.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
LMDH-RO10107085001L3916
Gene Information
rabbit ... LOC100355262(100355262)
Gene Information
Porcine ... MDH2(397039)
Gene Information
-
Gene Information
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
specific activity
~550 units/mg protein (at 25 °C (1,100 U/mg at 37 °C) with pyruvate as the substrate.)
specific activity
~1200 units/mg protein (At 25 °C with oxaloacetate as the substrate.)
specific activity
~550 units/mg protein (at 25 °C (1,000 U/mg at 37 °C) with pyruvate as the substrate.)
specific activity
1000 units/mL
biological source
rabbit muscle
biological source
Porcine heart (mitochondrial)
biological source
hog muscle
biological source
-
form
suspension
form
solution, suspension
form
suspension
form
solution
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Lactatdehydrogenase (L-LDH)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1012723000104061838667243
1012788400104061838667564
1012787600104061838667540