This product is not tested for purity. Only the enzymatic activity in U/mL is provided. The certificate of analysis contains the release specifications.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2.5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 123,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-617-8
MDL number:
Specific activity:
1000 units/mL
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
LDH (Milchdehydrogenase) ist ein glykolytisches Enzym. Es kommt in Skelettmuskel, Herz, Leber, Nieren, Gehirn, Lunge und Erythrozyten vor. Es besteht aus fünf Isoenzymformen. LDH weist eine tetramere Struktur auf.
Application
Zur Verwendung bei der enzymatischen Bestimmung von Lactat oder Pyruvat
L-Milchdehydrogenase aus Rinderherz wird wie folgt verwendet:
- als Referenzstandard zur Messung von LDH (Milchdehydrogenase)
- zum Quenchen von proteingebundenem NADH in Zellen
- zum Messen von Lactat, das von den Zellen in Suspension freigesetzt wird
Biochem/physiol Actions
Katalysiert auch die Oxidation von anderen L-2-Hydroxymonocarbonsäuren.
LDH (Milchdehydrogenase) hilft bei der reversiblen Umwandlung von Lactat zu Pyruvat.
Physical form
Suspension in 2,2 M Ammoniumsulfat
Other Notes
Eine Einheit reduziert bei einem pH-Wert von 7,5 und 37 °C je Minute 1,0 μmol Pyruvat zu L-Lactat.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 1000 units/mL | specific activity ≥400 units/mg protein | specific activity ≥600 units/mg protein | specific activity 800-1,200 units/mg protein |
| form solution | form buffered aqueous glycerol solution | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Milch-Dehydrogenase aus Rinderherz
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the protein mass (mg of protein/mL)? Also, could you provide data on the protein purity?