Merck
10107085001
Roche
L-Lactatdehydrogenase (L-LDH)
from hog muscle
Synonym(e):
L-LDH, L-Lactat, L-Lactat-Dehydrogenase
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
hog muscle
Qualitätsniveau
Form
suspension
Spezifische Aktivität
~550 units/mg protein (at 25 °C (1,000 U/mg at 37 °C) with pyruvate as the substrate.)
Verpackung
pkg of 10 mL (100 mg)
Hersteller/Markenname
Roche
Allgemeine Beschreibung
L-Lactat-Dehydrogenase (L-LDH) ist ein Enzym und Teil des Glykolysewegs. Es wird angenommen, dass es aus fünf Isotypen, LDH1 bis LDH5, besteht.[1] Darüber hinaus spielt es eine wesentliche Rolle beim Kohlenhydratstoffwechsel von humanen Malariaparasiten.[2]
Anwendung
Es wurde zum Nachweis von D-Lactat verwendet.[3]
Reduktion von α-Ketosäuren zu α-Hydroxycarbonsäuren oder Rückreaktion.
Physikalische Form
Suspension in 3,2 M Ammoniumsulfatlösung, pH-Wert etwa 6,5
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mizeck Gg Chagunda et al.
The Journal of dairy research, 73(4), 431-440 (2006-07-11)
Systematic factors affecting the activities of L-lactate dehydrogenase (LDH) and N-acetyl-beta-D-glucosaminidase (NAGase) and somatic cell count (SCC), the association between the activities of LDH and NAGase and SCC with respect to udder health status, and the ability of LDH and
Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax: Lactate-Dehydrogenase Activity and Its Application for in Vitro Drug Susceptibility Assay.
Basco, Leonardo K., et al.
Experimental Parasitology, 80.2, 260-271 (1995)
Thorsten Irsch et al.
The Journal of biological chemistry, 279(21), 22209-22217 (2004-02-21)
The glyoxalase system is a ubiquitous pathway catalyzing the glutathione-dependent detoxication of ketoaldehydes such as methylglyoxal, which is mainly formed as a by-product of glycolysis. The gene encoding a glyoxalase II has been cloned from Trypanosoma brucei, the causative agent
Heiko Henning et al.
Andrology, 10(7), 1426-1440 (2022-07-06)
Prolonging the shelf-life of liquid-preserved semen without compromising its fertilizing capacity may increase the efficiency of artificial insemination in pigs. Many fertilization-relevant processes are adenosine triphosphate dependent. The impact of semen storage and rewarming to body temperature on the energy