Unterstützung erhaltenbiological source
pig heart
form
suspension
specific activity
≥80 units/mg protein (At 25 °C with L-alanine and 2-oxoglutarate as the substrates.)
packaging
pkg of 1 mL (10105589001 [10 mg]), pkg of 2.5 mL (10737127001 [25 mg])
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
~8.0
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Glutamat-Pyruvat-Transaminase (GPT) ist ein Enzym im Blut. Es metabolisiert Glutamat im Blut, wodurch die extrazelluläre Konzentration an Glutamat im Gehirn sinkt.
Application
Synthese unnatürlicher L-Aminosäuren aus α-Ketosäuren.
Physical form
Suspension in 3,2 M Ammoniumsulfatlösung, pH-Wert ca. 6
Preparation Note
Aktivator: Pyridoxalphosphat
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Stabiles Enzym, sofern es in Humanserum gelöst und in Aliquoten eingefroren ist. Für bestmögliche Ergebnisse das Enzym zentrifugieren und den Überstand vorsichtig abgießen, bevor das Enzym in Humanserum gelöst wird. So können hohen Konzentrationen an Ammoniumsulfat in der Lösung vermieden werden.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Stabiles Enzym, sofern es in Humanserum gelöst und in Aliquoten eingefroren ist. Für bestmögliche Ergebnisse das Enzym zentrifugieren und den Überstand vorsichtig abgießen, bevor das Enzym in Humanserum gelöst wird. So können hohen Konzentrationen an Ammoniumsulfat in der Lösung vermieden werden.
Analysis Note
Verunreinigungen: < Jeweils 0,01 % GIDH, LDH und MDH, < 0,03 % GOT
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Umrechnung der Einheiten: 1 U [+25 °C, pH 7,5] ≈ 1,75 U [+37 °C, pH 7,5]
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?