Fortfahren mit
P0294
Pyruvatkinase-/Lactatdehydrogenase-Enzyme aus Kaninchenmuskel
For the Determination of ADP, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
PK-/LDH-Enzyme aus Kaninchenmuskel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 216,00
5 x 5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 750,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Concentration:
600-1,000 units/mL pyruvate kinase, 900-1400 units/mL lactic dehydrogenase
€ 216,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
59 kDa
concentration
600-1,000 units/mL pyruvate kinase, 900-1400 units/mL lactic dehydrogenase
storage temp.
−20°C
General description
Pyruvatkinase aus Kaninchenmuskel ist ein Metalloenzym, das die Umwandlung von Phosphoenolpyruvat in Pyruvat im Glykolyseweg katalysiert Es hat ein Molekulargewicht von 59 kDa. Es ist als Tetramer vorhanden und durchläuft Konformationsänderungen am aktiven Zentrum, um das Substrat aufzunehmen. Lactatdehydrogenase (LDH) katalysiert die Umwandlung von Lactat zu Pyruvat in anaerober Glykolyse. Es kommt als Tetramer vor und enthält zwei Untereinheiten (H und M). Die LDH der Eukaryonten wird für ihre katalytische Funktion von einem Gating-Loop im aktiven Zentrum gesteuert.
Application
Pyruvatkinase-/Lactatdehydrogenase-Enzyme aus Kaninchenmuskel wurden verwendet:
  • zur ATP-Generierung in der Herstellung von aktiver Mikrotubuli
  • in enzymgekoppeltem ATPase-Assay von Heavy Meromyosin (HMM) aus Kaninchen-Skelettmuskel
  • als Kontrollstandard zur Bestimmung der Lactatdehydrogenase von mesenchymalen Stammzellen
Biochem/physiol Actions
Pyruvatkinase katalysiert außerdem die Phosphorylierung von Thiamindiphosphat (TDP) zu Thiamintriphosphat (TTP), das in antiviralen und Tumorbehandlungen Anwendung findet.
ADP-Quantifizierung Protokoll für die Verwendung von PK/LDH zur Bestimmung von ADP. Lösungen mit einer unbekannten ADP-Konzentration können das Reagenz D in diesem Protokoll ersetzen. Eine weitere Verdünnung der ADP-Lösung kann erforderlich sein.
Lactatdehydrogenase aus Kaninchenmuskel kann durch Ascorbat gehemmt werden. Es wurde gezeigt, dass Aldolase und Aktin diese hemmende Wirkung blockieren können. [1]
Pyruvatkinase benötigt für die Aktivierung bivalente und monovalente Kationen wie Mg2+ bzw. K+. [2]
Physical form
Lösung in 50 % Glycerol, mit 10 mM HEPES, pH 7,0, 100 mM KCl und 0,1 mM EDTA.
Other Notes
Pyruvatkinase-Aktivität: Eine Einheit wandelt 1,0 μmol Phospho-(enol-)pyruvat pro min bei pH-Wert 7,6 und 37 °C zu Pyruvat um.
Lactatdehydrogenase-Aktivität: Eine Einheit reduziert 1,0 μMol Pyruvat pro Minute bei pH-Wert 7,5 und 37 °C zu L-Lactat um.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7768P1506P9136
concentration
600-1,000 units/mL pyruvate kinase, 900-1400 units/mL lactic dehydrogenase
concentration
2.0-20.0 mg/mL
concentration
-
concentration
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
59 kDa
mol wt
237 kDa
mol wt
237 kDa
mol wt
237 kDa
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)