Fortfahren mit
MAK066
Laktatdehydrogenase-Aktivitätsassay-Kit
sufficient for 500 colorimetric tests
Synonym(e):
LDH-Aktivitätsassay-Kit, LDH-Assay, Laktatdehydrogenase-Aktivitätsassay-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
usage
sufficient for 500 colorimetric tests
species reactivity
mouse, human
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
activity assay: suitable
input
cell
tissue
accession no.
P00338, NC_000011.10, NC_000073.7
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
hematological disorder; cancer
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Das neue Lactat-Dehydrogenase-Testkit, MAK464, ist jetzt erhältlich! Laktatdehydrogenase (LDH) ist ein Oxidoreduktaseenzym, das die Umwandlung von Pyruvat zu Laktat katalysiert. Nach Gewebeschäden oder einer Erythrozyten-Hämolyse setzen Zellen LDH in den Blutkreislauf frei. Da LDH ein recht stabiles Enzym ist, wird es häufig eingesetzt, um das Vorhandensein von Schäden und Toxizität in Gewebe und Zellen zu untersuchen. LDH ist bei manchen pathologischen Zuständen, z. B. Krebs, erhöht. Die Quantifizierung von LDH hat ein breites Anwendungsspektrum.
Application
Das Laktatdehydrogenase-Aktivitätsassay-Kit wird für die Messung der Aktivität von Laktatdehydrogenase (LDH) im Zellkulturmedium verwendet.
Das Laktatdehydrogenase-Aktivitätsassay-Kit wird verwendet, um die Konzentration von Laktatdehydrogenase in Proben zu bestimmen.
Biochem/physiol Actions
In diesem Kit reduziert LDH NAD zu NADH, das von einem kalorimetrischen (450 nm) Assay spezifisch erfasst wird. Das LDH-Aktivitätsassay-Kit quantifiziert die LDH-Aktivität in verschiedenen biologischen Proben. Dieser Assay ist schnell, praktisch und empfindlich.
Signalwort
Danger
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is it possible to use cell media instead of cell (as the LDH enzyme secreted in media if the cell membrane is damaged)for determining LDH activity?
    1 answer
    1. Yes, the Lactate Dehydrogenase Activity Assay Kit is suitable for measuring the activity of lactate dehydrogenase (LDH) in cell culture medium.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Do the reagents in MAK066 Lactate Dehydrogenase Activity interact with the EDTA present in plasma samples? Alternatively, does EDTA in plasma affect the results?
    1 answer
    1. Conventional amounts of EDTA used to prepare plasma samples should not interfere with the MAK066 Lactate Dehydrogenase Activity Assay Kit in any way.
      Helpful?
  5. Part of the kit is also the positive control. Could you provide information what are the expected readings or how it can be used as a control of the final readings or the samples.
    1 answer
    1. The LDH Positive Control included in this kit is purified lactate dehydrogenase (LDH) from rabbit. The exact concentration of the enzyme is proprietary; but each vial contains </= 1 U of enzyme. Do not compare samples to the positive control; it is not a standard. Please see the image below. It contains a graph of Kinetic profiles of approximately 0.5 mU of a sample of pure LDH (Positive Control) and 2 μL frozen human serum using buffer as a background control: