Merck
11418165001
Roche
Biotin-Proteinmarkierungs-Kit
sufficient for 5 labeling reactions, kit of 1 (5 components), suitable for immunoblotting, suitable for ELISA
Synonym(e):
Biotin, Proteinmarkierung
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verwendung
sufficient for 5 labeling reactions
Qualitätsniveau
Verpackung
kit of 1 (5 components)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Zur Markierung von Proteinen mit Biotin.
Freie Aminosäuren des zu markierenden Proteins reagieren mit D-Biotinoyl-ε-aminocapronsäure-N-hydroxy-succinimidester (Biotin-7-NHS), indem eine stabile Aminobindung gebildet wird. Nicht umgesetztes Biotin-7-NHS wird auf einer Sephadex G-25-Säule abgeschieden.
Anwendung
Das Biotin-Proteinmarkierungs-Kit wird verwendet, um biotinyliertes, denaturiertes Rinder-Serumalbumin (d-BSA) zur Beschichtung von Cadmiumtellurid(CdTe)-Quantenpunkt(QD)-Konjugaten herzustellen.[1]
Dieses Kit eignet sich für die Markierung von Proteinen mit Biotin für Immunchemie, Immunblotting und ELISA.[2]
Verpackung
1 Kit mit 5 Komponenten.
Qualität
Funktionsgeprüft.
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Herstellung der Lösungen
  • Blockierungs-Lösung: Lösen Sie den Inhalt der Flasche Blockierungs-Reagens (grüne Schraubkappe) in 300 ml bidestilliertem Wasser.
  • PBS-Lösung: Lösen Sie den Inhalt der Flasche PBS (blaue Schraubkappe) in 1 l bidestilliertem Wasser.
  • Biotin-7-NHS-Lösung: Die Lösung sollte vor der Markierung frisch hergestellt werden. Geben Sie zum Inhalt des Reaktionsfläschchens, die Biotin-7-NHS enthält, 250 μl DMSO hinzu, und mischen Sie die Lösung mehrfach mit einem Vortex-Mischer. Die resultierende Konzentration der Biotin-7-NHS-Lösung beträgt 20 mg/ml. Das Volumen der Biotin-7-NHS-Lösung sollte für die Markierungsmischung nicht mehr als 5 % des gesamten Reaktionsvolumens betragen. (Geben Sie z. B. maximal 50 μl Biotin-7-NHS-Lösung zu 1 ml Proteinlösung.)
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Blocking Reagent (green screw cap)
  • Phosphate Buffered Saline (PBS) (blue screw cap)
  • D-Biotinoyl-ε-aminocaproic acid-N-hydroxysuccinimide ester (Biotin-7-NHS)
  • Dimethylsulfoxide (DMSO) (red screw cap)
  • Sephadex G-25 Columns
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Oladapo O Yeku et al.
Frontiers in immunology, 12, 663379-663379 (2021-05-04)
Immunotherapy for ovarian cancer is an area of intense investigation since the majority of women with relapsed disease develop resistance to conventional cytotoxic therapy. The paucity of safe and validated target antigens has limited the development of clinically relevant antibody-based
Peter Bults et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1144, 122079-122079 (2020-04-05)
The quantitative determination of intact proteins in biological samples by LC with high-resolution MS detection can be a useful alternative to ligand-binding assays or LC-MS-based quantification of a surrogate peptide after protein digestion. The 22-kDa biopharmaceutical protein somatropin (recombinant human
Simultaneous and sensitive determination of multiplex chemical residues based on multicolor quantum dot probes.
Peng C, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 24(12), 3657-3662 (2009)
Zhengjiang Qian et al.
Science advances, 7(43), eabi5811-eabi5811 (2021-10-23)
The bone-derived hormone osteocalcin (OCN) is crucial for brain development and neural cognitive functions, yet the exact roles of OCN in central nervous system (CNS) remain elusive. Here, we find that genetic deletion of OCN facilitates oligodendrocyte (OL) differentiation and
Xingwang Zhao et al.
Science advances, 5(7), eaaw0315-eaaw0315 (2019-07-23)
B cell activation is regulated by the stimulatory or inhibitory co-receptors of B cell receptors (BCRs). Here, we investigated the signaling mechanism of Fc receptor-like 1 (FcRL1), a newly identified BCR co-receptor. FcRL1 was passively recruited into B cell immunological