Fortfahren mit
B1022
Biotinamidohexanoic acid 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt
≥90% (TLC), powder
Synonym(e):
Sulfosuccinimidyl 6-(biotinamido)hexanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,80
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H29N4NaO9S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
556.59
NACRES:
NA.46
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
powder
€ 71,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL, DMF: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCC2SCC3NC(=O)NC23)C1=O
InChI
1S/C20H30N4O9S2.Na.H/c25-15(7-4-3-6-13-18-12(11-34-13)22-20(29)23-18)21-9-5-1-2-8-17(27)33-24-16(26)10-14(19(24)28)35(30,31)32;;/h12-14,18H,1-11H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)(H,30,31,32);;
InChI key
KDRVGWAQYRWAJF-UHFFFAOYSA-N
General description
Biotinamidohexanoic acid 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt is a water soluble biotinylation reagent. It can be used in immunoprecipitation of signaling proteins[1]. It can also be used in analysis of hyaluronan synthesis[2]. Further, the product can also be used in ELISA[3]. This biotinylation reagent has shown specificity for human dermal fibroblasts[2].
Application
Water soluble biotinylation reagent incorporating an aminocaproyl spacer. This can reduce the steric hindrance in binding avidin to some biotinylated compounds. Has also been used as a cell surface labeling reagent. Typically coupled to primary amine in the pH range 6.5-8.5. May be used for the biotinylation of cell surface proteins.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B3295B2643B5161
assay
≥90% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
solubility
H2O: 10 mg/mL, DMF: 50 mg/mL
solubility
DMF: 25 mg/mL
solubility
H2O: ≤2 mg/mL (with sonication), DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.)
solubility
H2O: 10 mg/mL, DMF: 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
68-12-2
CAS No.
68-12-2 + 67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)