Fortfahren mit
S3762
Streptavidin−FITC from Streptomyces avidinii
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥5 units/mg protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,30
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 402,00
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 519,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
€ 80,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
FITC conjugate
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥5 units/mg protein
extent of labeling
3-9 mol FITC per mol streptavidin
storage temp.
−20°C
Application
The optimal working dilution should be determined empirically using a range of dilutions from a 1 mg/ml stock in buffer.
Other Notes
One unit will bind 1 μg biotin.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S4762T1426T9935
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
conjugate
FITC conjugate
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
extent of labeling
3-9 mol FITC per mol streptavidin
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
specific activity
≥5 units/mg protein
specific activity
≥13 units/mg protein
specific activity
≥10,000 BAEE units/mg protein
specific activity
≥9,000 BAEE units/mg protein
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)