Fortfahren mit
SRP0417
BirA
recombinant, expressed in E. coli, ≥65% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
BirA Biotin Ligase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 709,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
€ 709,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥65% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
37 kDa
packaging
pkg of 100 μg
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Biotin ligase BirA (GenBank Accession No. AP012306 (3602298-3603260)) amino acids 2 – 321 (end) with His-FLAG-tag, MW = 37.1 kDa, expressed in an Escherichia coli cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Biochem/physiol Actions
Biotin ligase BirA controls biotin synthesis in Escherichia coli. It sends biotin to metabolism. As a homodimer, it negatively controls the biotin synthetic operon. BirA also catalyzes post-translational biotinylation, by associating with biotin acceptor protein of acetyl-coenzyme A carboxylase. It can biotinylate human histones.
Physical form
Formulated in 50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 50 mM NaCl, 150 mM imidazole, 3 mM DTT, and 5% Glycerol.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP0442SRP0178SRP0164
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥65% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥65% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
mol wt
37 kDa
mol wt
20 kDa
mol wt
12.1 kDa
mol wt
32 kDa
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)