Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
42029053
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
wet ice
Application
Zur Verwendung als Blockierungsmittel in Western Blots.
Physical form
Fettfreie Trockenmilch, die mit Vitamin A-Palmitat und Vitamin D2 angereichert wurde und keine Konservierungsmittel enthält
Preparation Note
2 Jahre bei 4 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Western Blot beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 20 g Immunoblot Blocking Reagent for Western Blotting. | description 50 mL IHC Select Blocking Reagent for IHC(P). | description For ELISA | description solution, sufficient for 10 blots (11921673001 [100 cm2]), sufficient for 60 blots (11921681001 [100 cm2]) |
| form solid | form liquid | form powder | form solution |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Chemicon®, IHC Select | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) - | technique(s) - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?