Merck
10711454001
Roche
Rinderserumalbumin
blood typing: suitable, Endonuclease, Exonuclease, Rnases, Proteinases free
Synonym(e):
Rinderserumalbumin, BSA, Rinderalbumin, Rinderserum
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Form
solution
Verpackung
pkg of 1 mL (20 mg/ml)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
DNA synthesis: suitable
pH-Wert
4.8-7.5
Fremdaktivität
RNase, none detected
endonuclease, none detected
exonuclease, none detected
proteinase, none detected
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Allgemeine Beschreibung
Das Produkt, Rinderserumalbumin, ist von besonderer Qualität für die Molekularbiologie. Rinderserumalbumin hat eine Homologie zu menschlichem Serumalbumin. Serumalbumine sind lösliche Proteine des Kreislaufsystems und sind an verschiedenen Zellvorgängen beteiligt.[1]
Inhalt
Lösung von 20 mg/ml Rinderserumalbumin in 50 mM Tris-HCl, 0.1 NaCl, 0,25 mM EDTA, 1 mM 2-Mercaptoethanol, 50 % Glycerin (v/v), pH-Wert etwa 7,6.
Anwendung
Rinderserumalbumin unterstützt die Enzymstabilität. Es wird wie folgt verwendet:
  • Herstellung von kreisförmigen DNA-Molekülen[2]
  • Amplifikation von bakteriellen 16S rRNA-Genen[3]
  • BOX-PCR-Fingerabdruckverfahren[4]
Qualität
Verunreinigungen: Albumin wird gemäß der aktuellen Qualitätssicherungsabläufe auf die Abwesenheit von DNasen, Nicking-Aktivität, RNasen und Proteasen geprüft.
Physikalische Form
Lösung von 20 mg/ml Rinderserumalbumin in 50 mM Tris-HCl, 0,1 M NaCl, 0,25 mM EDTA, 1 mM 2-Mercaptoethanol, 50 % Glycerin (v/v), pH-Wert etwa 7,6.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P Bourassa et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(9), 3348-3354 (2010-02-13)
We report the complexation of bovine serum albumin (BSA) with resveratrol, genistein, and curcumin, at physiological conditions, using constant protein concentration and various polyphenol contents. FTIR, CD, and fluorescence spectroscopic methods were used to analyze the ligand binding mode, the
Kristopher D Barbee et al.
Macromolecular bioscience, 11(5), 607-617 (2011-02-10)
A method for fabricating DNA polymer brush arrays using photolithography and plasma etching followed by solid-phase enzymatic DNA amplification is reported. After attaching oligonucleotide primers to the surface of a glass coverslip, a thin layer of photoresist is spin-coated on
Guido Alberto Gnecchi-Ruscone et al.
Cell, 185(8), 1402-1413 (2022-04-03)
The Avars settled the Carpathian Basin in 567/68 CE, establishing an empire lasting over 200 years. Who they were and where they came from is highly debated. Contemporaries have disagreed about whether they were, as they claimed, the direct successors
Xavier Fernandez-Cassi et al.
Water research, 200, 117252-117252 (2021-05-29)
Wastewater-based epidemiology (WBE) has been shown to coincide with, or anticipate, confirmed COVID-19 case numbers. During periods with high test positivity rates, however, case numbers may be underreported, whereas wastewater does not suffer from this limitation. Here we investigated how
Guillaume Méric et al.
Environmental microbiology, 15(2), 487-501 (2012-09-01)
Plants are increasingly considered as secondary reservoirs for commensal and pathogenic Escherichia coli strains, but the ecological and functional factors involved in this association are not clear. To address this question, we undertook a comparative approach combining phenotypic and phylogenetic