Merck
126615
Bovine Serum Albumin
10% Aqueous Solution
Synonym(e):
Albumin, Rinderserum, 10 % wässrige Lösung, Nuklease-frei
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Form:
liquid
Technique(s):
ELISA: suitable, PCR: suitable, immunoblotting: suitable
Impurities:
≤0.02% Fatty acids, ≤10 ppm Heavy metal, ≤2.0% Ash
Concentration:
1 g/10 mL (Aqueous Solution)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Albumin, Rinderserum, 10 % wässrige Lösung, Nuklease-frei,
biological source
bovine
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 8468
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
concentration
1 g/10 mL (Aqueous Solution)
technique(s)
ELISA: suitable, PCR: suitable, immunoblotting: suitable
impurities
≤0.02% Fatty acids, ≤10 ppm Heavy metal, ≤2.0% Ash
foreign activity
Nuclease, none detected, Protease, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Chromatographisch aufgereinigt, um den DNase- und RNase-Gehalt auf außerordentlich geringe Werte zu reduzieren.
Hilfreich in Anwendungen, bei denen acetyliertes BSA nicht wünschenswert ist, etwa Antikörper-Verdünnung, DNA-Footprinting, Gel-Shift-Assays, ELISA, Enzymassays, Enzymstabilisierung, Immunblotting, Immunfluoreszenz, PCR, Restriktionsenzymreaktionen, RIA, sondenbasierte Diagnostik, radioaktives Quenching sowie Rezeptorbindungsstudien. Chromatographisch aufgereinigt, um den DNase- und RNase-Gehalt auf außerordentlich geringe Werte zu reduzieren.
Physical form
10%ige wässrige Lösung, 0,22 µm-gefiltert, pH 6,8–7,2.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c