Merck
10775835001
Roche
Rinderserumalbumin Fraktion V, fettsäurefrei
98.5% (electrophoresis), Fatty acids (total) ≤0.2 mg/g, Triglycerides (enzym.) free, Immunoglobulins not detectable, microbiological culture: suitable, USA origin
Synonym(e):
Rinderserumalbumin, BSA, Rinderalbumin, Rinderserum
About This Item
UNSPSC-Code:
12352106
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Assay
98.5% (electrophoresis)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
Mr 68 kDa
Verpackung
pkg of 50 g
Hersteller/Markenname
Roche
Ursprung
USA origin
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
ligand binding assay: suitable
Verunreinigungen
Immunoglobulins, none detected
Triglycerides, none detected
≤0.2 mg/g fatty acids
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
bovine ... ALB(280717)
Allgemeine Beschreibung
Höchste Qualität für die Fettsäuren- und Lipidforschung.
BSA besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette mit etwa 583 Aminosäureresten und ohne Kohlenhydrate. Bei einem pH-Wert von 5 - 7 enthält es 17 Intraketten-Disulfidbrücken und 1 Sulfhydrylgruppe.
Anwendung
Anwendungsbereiche von fettsäurefreiem Rinderserumalbumin, Fraktion V:
  • bei der Lipidforschung zur Untersuchung des Lipidstoffwechsels in biologischen Systemen
  • Identifizierung von Transportmechanismen in lebenden Organismen
  • Erforschung der Ligandenbindung
  • Untersuchung der Ionenbindung
  • beim Ansetzen von Lösungen während der Isolierung von Kardiomyozyten
  • als Blockierlösung zum Inkubieren von Embryonen für die Immunfluoreszenz
  • in der Dual-Polarisations-Interferometrie (DPI) zur Erforschung der Interaktion zwischen membranaktiven Peptiden und künstlichen Doppelschichten
Biochem./physiol. Wirkung
Die im zirkulierenden Plasma unlöslichen Fettsäuren werden primär durch Serumalbumin transportiert. Humanes Serumalbumin und Rinderserumalbumin haben 76 % der Sequenzhomologie gemein. Als das am reichlichsten vorhandene Protein im Kreislaufsystem ist es an der Erhaltung des pH-Wertes des Blutes beteiligt und besitzt mehrere endogene und exogene Verbindungen, einschl. Fettsäuren, Metallen, Aminosäuren, Steroiden und Arzneimitteln.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gemäß den derzeitigen Qualitätskontrollverfahren frei von Fettsäuren (für die Lipidforschung geeignet)
  • Hohe Qualität
  • Geringer Gehalt an Schwermetallionen
  • Langzeitstabilität
Qualität
Reinheit: ≥98,5 % Albumin (Electrophorese), 98 % Protein
Verunreinigungen: <0,2 mg Fettsäuren/g, keine nachweisbaren Triglyceride (enzymatisch), keine nachweisbaren Immunglobuline (Ouchterlony), ≤5 % H2O,≤30 ppm Schwermetalle
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Examination of the Interaction between a Membrane Active Peptide
and Artificial Bilayers by Dual Polarisation Interferometry
Payne JAE, et al.
Bio-protocol, 7(1), 1-12 (2017)
Putnam F
The Plasma Proteins: Structure, Function, and Genetic Control, 5 (2012)
Haneen Kayyal et al.
eLife, 10 (2021-07-06)
To survive in an ever-changing environment, animals must detect and learn salient information. The anterior insular cortex (aIC) and medial prefrontal cortex (mPFC) are heavily implicated in salience and novelty processing, and specifically, the processing of taste sensory information. Here
Relief of endoplasmic reticulum stress enhances DNA damage repair and improves development of pre-implantation embryos
Dicks N, et al.
PLoS ONE, 12(11), e0187717-e0187717 (2017)
Geronimo Matteo et al.
Endocrinology, 162(6) (2021-03-12)
Human studies consistently show an association between exposure to persistent organic pollutants, including 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD, aka "dioxin"), and increased diabetes risk. We previously showed that a single high-dose TCDD exposure (20 µg/kg) decreased plasma insulin levels in male and female