Merck
SEGPU1138
Millipore
Stericup® E-GP umweltfreundliche Filtereinheit
greener alternative
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 1000 mL, 38 mm (1 1/2 in.) thread, pack of 12 ea
Synonym(e):
Stericup® Quick Release-GP
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
NACRES:
NB.24
Materialien
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Stericup®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 12 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
max. temp. at 45 °C
Beschreibung
2.4 mL (hold-up volume)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
225 mm
Kapazität
1000 mL
Durchmesser
11.3 cm
Filterdurchm.
73 mm
Filtrationsfläche
40 cm2
Matrix
Express PLUS
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
inlet thread(s)
38 mm (1 1/2 in.) thread
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Stericup E und Steritop E sterile Vakuumsysteme sind der neueste Zugang zu der Stericup Quick Release Familie. Die Gerätefamilie Stericup E und Steritop E wurde als nachhaltigere Option für die Sterilfiltration entwickelt, um Kunststoff und Verpackungen signifikant zu reduzieren. Sie sind trichterlose Filterprodukte zur Verwendung in der Sterilvakuumfiltration von wässrigen Lösungen wie Medien und Gewebekulturreagenzien/-puffer.
Die Geräte Stericup E und Steritop E sind speziell für die Sterilfiltration mit kompatiblen Flaschen (38 und 45 mm Halsgröße) für Medien und Gewebekulturreagenzien/-puffer konzipiert. Wie Stericup Quick Release Filter haben auch Stericup E Geräte eine Kappe mit spürbarem Anschlag, um einen sicheren Verschluss zu signalisieren, eine große strukturierte Schreibfläche und Filtermembraneigenschaften, die deutlich auf dem Filterring markiert sind.
SEGPU1138 kombiniert einen 38-mm-Gewindering, der eine Fast Flow PES Express PLUS Membran mit 0,22 μm Porengröße nutzt, mit einer 1000-ml-Sammelflasche zum Sterilisieren von Gewebekulturmedien und Puffern. Nicht empfohlen für Reagenzien, die in anderen gefäßartigen Vorrichtungen wie Flaschen und allem ohne Gewindehals hergestellt wurden.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen im Einklang stehen. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie bitte hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
Anwendung
For Research Use Only
Stericup® and Steritop® systems are designed to reduce foaming and protein denaturation while maximizing flow and can be used for sterile vacuum filtration of aqueous solutions such as tissue culture media and biological fluids.
  • Tissue culture media +/- additives
  • Buffers
  • Biological solutions
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • The filter collar disconnects from the receiver bottle with just a quarter turn—reducing the likelihood of spillage and making it easier to manipulate on the bench or under the hood.
  • Bold product identification on the filter collar plainly displays membrane characteristics, including composition and pore size, for rapid, application-appropriate product selection.
  • Click seal cap is flanged and modified to enable a firm grip in wet or dry conditions—and a tactile stop confirms secure closure. Worry less about the possibility of spilling or contamination of sterilized contents.
  • Frosted, ample writing surface on the receiver bottle and lighter cap color facilitate clear labelling to improve legibility and reduce unreadable smears.
  • Click seal cap rests on the side to avoid risk of contamination.
  • Receiver bottles are stackable to save storage space.
Rechtliche Hinweise
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.