Merck
S2GVU05RE
Millipore
Millipore® Stericup® Schnellverschluss-Vakuumfiltrationssystem
Millipore® Stericup® Quick Release Vacuum Filtration System
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
Synonym(e):
SCGVU05RE, Stericup Quick Release-GV steriles Vakuumfiltrationssystem
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Stericup®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 12 ea
Parameter
max. temp. at 45 °C
Beschreibung
2.4 mL (hold-up volume)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
263 mm
Kapazität
500 mL
Durchmesser
12.5 cm
Filterdurchm.
73 mm
Filtrationsfläche
40 cm2
Trichterkapazität
500 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Stericup® und Steritop® Filtrationssysteme bieten mühelose Handhabung und zuverlässige Filtrierung.
Die Stericup® und Steritop® Systeme für die Sterilfiltration unter Vakuum verwenden zuverlässige Hochleistungsmembranen für eine optimale Sterilfiltration von Laborreagenzien, Puffern und Medien. Diese Einheiten bieten hervorragende Durchfluss- und Durchsatzraten mit geringer unspezifischer Bindung und ein stabiles Design mit Kippschutz.
Diese Stericup® Membranfiltereinheit aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) mit einer Porengröße von 0,22 μm besteht aus einem 500-ml-Flaschenaufsatz und einer 500-ml-Auffangflasche mit Deckel für die Verarbeitung und Lagerung.
Dieses Produkt ist ein direkter Ersatz für SCGVU05RE
Anwendung
Die Stericup® und Steritop® Systeme sind dazu ausgelegt, Schaumbildung und Proteindenaturierung zu reduzieren und gleichzeitig den Durchfluss zu maximieren. Sie eignen sich für die sterile Vakuumfiltration von wässrigen Lösungen wie Gewebekulturmedien und biologischen Flüssigkeiten.
  • Gewebekulturmedien +/- Additive
  • Puffer
  • Biologische Lösungen
Nur für Forschungszwecke
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Der Schnellverschluss-Filtertrichter wird mit nur einer Vierteldrehung von der Auffangflasche—getrennt, was die Wahrscheinlichkeit eines Verschüttens verringert und die Handhabung auf dem Labortisch oder unter dem Abzug erleichtert.
  • Die fettgedruckte Produktkennzeichnung auf dem Steritop® Filtertrichter zeigt deutlich die Membraneigenschaften einschließlich Zusammensetzung und Porengröße an und ermöglicht so eine unmittelbare, anwendungsgerechte Produktauswahl.
  • Der Deckel mit Klickverschluss und Flansch hat eine spezielle Form für einen sicheren Griff unter nassen oder trockenen Bedingungen.—Die taktile Rückmeldung bestätigt den sicheren Verschluss. Damit wird die Möglichkeit eines Verschüttens oder einer Kontamination des sterilisierten Inhalts deutlich verringert.
  • Die große mattierte Beschriftungsfläche auf der Auffangflasche und die hellere Deckelfarbe erleichtern die eindeutige Beschriftung für eine verbesserte Lesbarkeit und weniger Unleserlichkeiten.
  • Der Deckel mit Klickverschluss kommt auf der Seite zu liegen, um das Risiko einer Kontamination zu vermeiden.
  • Die Auffangflaschen sind platzsparend stapelbar.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Protokolle
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
Questions
1–10 of 16 Questions  
  1. Is this PVDF membrane a durapore membrane?
    1 answer
    1. As listed in the Properties section this is a Durapore membrane.
      Helpful?
  2. What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
      Helpful?
  3. Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560
      Helpful?
  4. What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Typically 3 years from sterilization.
      Helpful?
  5. Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
    1 answer
    1. No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
      Helpful?
  6. Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
    1 answer
    1. You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
      Helpful?
  7. What Bacterial Endotoxins Test is used?
    1 answer
    1. The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
      Helpful?
  8. The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
    1 answer
    1. Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
      Glass bottles, GL33:
      • Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
      • Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
      Glass bottles, GL45
      • Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
      • Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
      • Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
      • Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
      • Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
      • Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
      Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)
      Helpful?
  9. What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
      *Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.
      Helpful?
  10. Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
      Helpful?
1–10 of 16 Questions  
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Bedford, MA
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Goods as advertised, delivered on time
    What was sterilized with the filter system proved to be sterile