Fortfahren mit
SCGPCAPRE
Millipore® Stericap Plus Vakuumfilter
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, pack of 10 ea
Synonym(e):
SteriCap PLUS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Voraussichtlich HEUTE zu versenden
€ 273,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104914
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031623
€ 273,00
Voraussichtlich HEUTE zu versendenDetails
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polyethylene , polypropylene , polystyrene
sterility
sterile
feature
holdup volume 2.7 mL, hydrophilic
packaging
pack of 10 ea
parameter
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
76 mm
diam.
10 cm
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet hose barb, outlet bottle top (Universal)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Der universelle Stericap PLUS Flaschenaufsatzfilter mit Millipore Express PLUS Membran bietet schnelle Vakuumfiltration und geringe Proteinbindung, ohne dass ein Vorfilter benötigt wird. Er verstopft nicht und ermöglicht sogar die schnelle Filtration viskoser Lösungen, wie sie für Serum enthaltende Medien typisch sind. Dieser nicht-zytotoxische, nicht-pyrogenische Filter kann verwendet werden, um jedwede für Vakuum geeignete Flasche oder andere Behälter mit einem inneren Halsdurchmesser von 20 bis 67 mm zu befüllen. Damit bietet er maximale Vielseitigkeit, Kapazität, Geschwindigkeit und Durchflusseffizienz beim Filtern größerer Mengen in Behälter mit unterschiedlich großen Öffnungen.
Eigenschaften & Vorteile:
- Millipore Express PLUS Membran für schnellste Flussraten und geringe Proteinbindung
- Passt auf jedwede für Vakuum geeignete Flasche mit einem Halsdurchmesser von 20 bis 67 mm für maximale Flexibilität
- Hohe Volumenkapazität für größere und weniger häufige Vorbereitungsschritte
- Einfache Durchflusskontrolltaste, sodass der Filter leicht von Flasche zu Flasche versetzt werden kann, ohne das Vakuum jedes Mal aufzuheben
- Frei von zytotoxischen und pyrogenen Verunreinigungen für robuste Zellkultur und sensitive nachgelagerte Anwendungen
Anwendungen:
Sterilisation von wässrigen Lösungen, Medienzubereitung, Pufferzubereitung
Application
Nur für Forschungszwecke.
Biochem/physiol Actions
Vakuum
Physical form
Farbcode: Transparent
Preparation Note
Sterilisationsmethode
Gammabestrahlung
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Sterilfiltration
  • Verwendungszweck: Sterilfiltration von Laborreagenzien, Puffern und Medien.
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie die Anleitungen in der Stericup® PLUS-Gebrauchsanweisung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERICAP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCGPS05RESCGPS01RES2GPT02RE
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, pack of 10 ea
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 500 mL, 33 mm outlet thread(s), pack of 12 ea
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 150 mL, 33 mm outlet thread(s), pack of 12 ea
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 250 mL, pack of 12 ea
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
no temp limit
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
matrix
Express PLUS
matrix
Express PLUS
matrix
Express PLUS
matrix
Express PLUS
fitting
outlet bottle top (Universal), inlet hose barb
fitting
33 mm outlet thread(s), inlet funnel
fitting
33 mm outlet thread(s), inlet funnel
fitting
45 mm outlet thread(s), inlet funnel
material
polyethersulfone membrane, polypropylene , polystyrene , polyethylene
material
polystyrene housing, polyethersulfone membrane, polystyrene funnel(s)
material
polyethersulfone membrane, polystyrene housing, polystyrene funnel(s)
material
polystyrene housing, polyethersulfone membrane, polystyrene funnel(s)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Are all GL45 bottles compatible, is there a max liter amount? Are they compatible with the 10LT GL45 bottles as well?
    1 answer
    1. This product is a universal bottle top filter suitable for containers with a neck ID of 20 - 67 mm. There is no threading, the cap is held in place by the vacuum pressure. The volume is dependent upon the type of solution being filtered. A maximum volume has not been determined, but should the membrane become physically fouled, it is no longer usable and must be replaced. A typical volume range of 5 - 10L may be expected when filtering the prepared tissue culture medium.
      See the following link to review a short instructional video on usage of this item:
      https://www.youtube.com/watch?v=kXekb-9w7Yk
      Please see the following link to review the user guide:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/406/550/pr02269w-rev-0920-ms.pdf
      Helpful?
  2. Which bottles are compatible with the Stericap Plus?
    1 answer
    1. GL45 bottles are compatible with the Stericap Plus.