Fortfahren mit
R6504
RPMI-1640-Medium
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 L
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 39,20
10 x 1 L
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 57,20
50 L
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 178,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
€ 39,20
Ab HEUTE lieferbarDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
phenol red: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
RPMI 1640-Medium wurde 1966 am Roswell Park Memorial Institute von Moore und seinen Kollegen entwickelt. Als eine Modifikation von McCoy′s 5A-Medium wurde es formuliert, um lymphoblastoide Zellen in Suspensionskultur zu ernähren, aber seither wurde aufgezeigt, dass es ein breites Spektrum von Zellen ernährt, die verankerungsabhängig sind. Ursprünglich war es dazu gedacht, mit einer Serumsergänzung verwendet zu werden, doch es wurde aufgezeigt, dass RPMI 1640 verschiedene Zelllinien in Abwesenheit von Serum ernährt. Es wird auch weitverbreitet in Fusionsprotokollen und beim Wachstum von Hybridzellen eingesetzt. Dieses Medium eignet sich für die Kultivierung von normalen und neoplastischen humanen Leukozyten.
Listen to an Audio Overview
Roswell Park Memorial Institute medium is commonly known as RPMI. It is a form of medium used in cell culture and tissue culture. This medium contains phosphate and is formulated for use in a 5% carbon dioxide atmosphere. It is used for the growth of human lymphoid cells.
Application
RPMI-1640 Medium is used for the following applications:
  • used in cell culture medium (i.e. Murine thymoma EL-4 cells were cultured in RPMI 1640 medium supplemented with other components)
  • used for the mycobacterial infection of splenocytes (in antibiotic-free RPMI 1640 medium)
  • used for cell isolation and culture
  • used in culture medium (as one of the component) during lymphocyte separation and culture, ELISPOT Assay, Ex Vivo proliferation assay
  • used in medium for gp39 gene expression and CD40-Immunoglobuin binding assays
  • used for the preparation of antifungal agents
Preparation Note
Formulated to contain 10.4 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R1383R7755R8755
description
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
With L-glutamine, without glucose and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
AutoMod, without L-glutamine and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
Modified, with L-glutamine, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
phenol red: yes
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
components
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
L-glutamine: no
phenol red: yes
components
HEPES: no
phenol red: no
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
500
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RPMI-1640-Medium
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Is this medium formulation autoclavable?
    1 answer
    1. This medium is recommended to be sterilized by 0.22 micron filtration. Autoclaving has not been evaluated for this product.
      Helpful?
  2. Is the RPMI-1640 powder sterile or is it required to sterilise it after formulation?
    1 answer
    1. Sterility testing is not performed for this product. Please refer to the Certificate of Analysis for the tested specifications.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/r6504#product-documentation
      The preparation instructions, including a recommended sterilization method, can be found in the product datasheet.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/388/175/r6504pis.pdf
      Helpful?
  3. R6504の粉末培地を購入しました。組成表はどのように入手したら良いでしょうか?
    1 answer
    1. Please see the link below to review the product datasheet which includes the formulation:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/388/175/r6504pis.pdf
      Helpful?
  4. how much media is added to prepare 10ml rpmi media?
    1 answer
    1. This product is a powder form of RPMI. This formulation requires 10.4 grams to prepare one liter of medium. The addition of 2.0 g/L sodium bicarbonate is also required. To prepare 10 ml of liquid medium from this item would require 104 mg of the powder product plus the addition of 20 mg of sodium bicarbonate. Note that R8758, the prepared liquid medium of this version of RPMI, may be of interest.
      Please see the link below to compare the powder and liquid medium formulations:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/209/459/r6504for.pdf
      Helpful?
  5. Why doesn't the powder dissolve in deionised water for 3 days?
    1 answer
    1. The product issue you are reporting should be investigated by our Technical Service team who can assist you with further troubleshooting and/or investigation. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, and click on "Report Product Issues" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Helpful?
  6. Buongiorno Gentilissima/o, volevo chiedervi maggiori informazioni per quanto riguarda la differenza tra il terreno R6504-10L e il R4130-10L: sono entrambi in polvere? da cosa deriva la differenza di prezzo? funziona per la crescita di muffe? Grazie
    1 answer
    1. The only difference between these two formulations is the addition of HEPES buffer to the R4103. All other components are identical. None of the classical mammalian culture media are tested for culture or expansion of molds. However, sterile solutions of this media, if handled improperly, have been known to become easily and heavily contaminated the airborne contaminants such as mold spores. To compare these media formulations please see the link below to access the RPMI-1640 formulations table:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/209/459/r6504for.pdf
      Helpful?
  7. is this product available in powder form
    1 answer
    1. Product R6504 is a powdered formulation of RPMI. It is formulated to contain 10.4 grams of powder per liter of medium and requires supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate. Its 1X liquid product equivalent is Product R8758 (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/r8758