Merck
S2GPT10RE
Millipore
Millipore® Steritop® Vakuumflaschenaufsatzfilter
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Synonym(e):
SCGPT10RE, Steritop Flaschenaufsatzfilter mit Gewinde
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Porengröße:
0.22 μm pore size
Höhe:
169 mm
Kapazität:
1000 mL
Durchmesser:
13.5 cm
Filterdurchm.:
73 mm
Filtrationsfläche:
40 cm2
Trichterkapazität:
1000 mL
Verpackung:
pack of 12 ea
Materialien:
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Materialien
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Steritop®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 12 ea
Parameter
45 °C max. temp.
Beschreibung
2.4 mL (hold-up volume)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
169 mm
Kapazität
1000 mL
Durchmesser
13.5 cm
Filterdurchm.
73 mm
Filtrationsfläche
40 cm2
Trichterkapazität
1000 mL
Matrix
Express PLUS
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Stericup® und Steritop® Filtersysteme bieten mühelose Handhabung und zuverlässige Filtrierung.
Die Stericup® und Steritop® Systeme für die Sterilfiltration verwenden zuverlässige Hochleistungsmembranen für eine optimale Sterilfiltration von Laborreagenzien, Puffern und Medien. Diese Einheiten bieten hervorragende Durchfluss- und Durchsatzraten mit geringer unspezifischer Bindung und ein stabiles Design mit Kippschutz.
Dieser Steritop® 1000-ml-Flaschenaufsatz mit einer Membranfiltereinheit aus Polyethersulfon (PES) mit einer Porengröße von 0,22 μm kann auf Flaschen mit 45-mm-Öffnung aufgesetzt werden und ist für Vakuumanwendungen bestimmt.
Dieses Produkt ist ein direkter Ersatz für SCGPT10RE
Anwendung
Die Stericup® und Steritop® Systeme sind dazu ausgelegt, Schaumbildung und Proteindenaturierung zu reduzieren und gleichzeitig den Durchfluss zu maximieren. Sie eignen sich für die sterile Vakuumfiltration von wässrigen Lösungen wie Gewebekulturmedien und biologischen Flüssigkeiten.
  • Gewebekulturmedien +/- Additive
  • Puffer
  • Biologische Lösungen
Nur für Forschungszwecke
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die fettgedruckte Produktkennzeichnung auf dem Steritop® Filtertrichter zeigt deutlich die Membraneigenschaften einschließlich Zusammensetzung und Porengröße an und ermöglicht so eine unmittelbare, anwendungsgerechte Produktauswahl.
Rechtliche Hinweise
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Verwandter Inhalt
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.