Merck
SEGPU0545
Stericup® E-GP umweltfreundliche Filtereinheit
greener alternative
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 500 mL, 45 mm thread, pack of 12 ea
Synonym(e):
Stericup® Quick Release-GP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
12 EA
€ 248,00
€ 248,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104914
Pore size:
0.22 μm pore size
Filter capacity:
500 mL
Packaging:
pack of 12 ea
Material:
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
Quality Level
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
max. temp. at 45 °C
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
188 mm
capacity
500 mL
diam.
9.3 cm
filter capacity
500 mL
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet thread(s), 45 mm thread
greener alternative category
shipped in
ambient
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
SEGPU0538SEGPU1138SEGPT0038
material
polyethersulfone membrane, polystyrene funnel(s), polystyrene bottle, polystyrene housing
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
sterility
sterile; irradiated
sterility
sterile; irradiated
sterility
sterile; irradiated
sterility
sterile; irradiated
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
fitting
inlet thread(s), 45 mm thread
fitting
inlet thread(s), 38 mm (1 1/2 in.) thread
fitting
inlet thread(s), 38 mm (1 1/2 in.) thread
fitting
inlet thread(s), 38 mm (1 1/2 in.) thread
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
General description
Stericup E und Steritop E sterile Vakuumsysteme sind der neueste Zugang zu der Stericup Quick Release Familie. Die Gerätefamilie Stericup E und Steritop E wurde als nachhaltigere Option für die Sterilfiltration entwickelt, um Kunststoff und Verpackungen signifikant zu reduzieren. Sie sind trichterlose Filterprodukte zur Verwendung in der Sterilvakuumfiltration von wässrigen Lösungen wie Medien und Gewebekulturreagenzien/-puffer.
Die Geräte Stericup E und Steritop E sind speziell für die Sterilfiltration mit kompatiblen Flaschen (38 und 45 mm Halsgröße) für Medien und Gewebekulturreagenzien/-puffer konzipiert. Wie Stericup Quick Release Filter haben auch Stericup E Geräte eine Kappe mit spürbarem Anschlag, um einen sicheren Verschluss zu signalisieren, eine große strukturierte Schreibfläche und Filtermembraneigenschaften, die deutlich auf dem Filterring markiert sind.
SEGPU0545 kombiniert einen 45-mm-Gewindering, der eine Fast Flow PES Express PLUS Membran mit 0,22 μm Porengröße nutzt, mit einer 500-ml-Sammelflasche zum Sterilisieren von Gewebekulturmedien und Puffern. Nicht empfohlen für Reagenzien, die in anderen gefäßartigen Vorrichtungen wie Flaschen und allem ohne Gewindehals hergestellt wurden.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen im Einklang stehen. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie bitte hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
Application
For Research Use Only
Stericup® and Steritop® systems are designed to reduce foaming and protein denaturation while maximizing flow and can be used for sterile vacuum filtration of aqueous solutions such as tissue culture media and biological fluids.
  • Tissue culture media +/- additives
  • Buffers
  • Biological solutions
Features and Benefits
  • The filter collar disconnects from the receiver bottle with just a quarter turn—reducing the likelihood of spillage and making it easier to manipulate on the bench or under the hood.
  • Bold product identification on the filter collar plainly displays membrane characteristics, including composition and pore size, for rapid, application-appropriate product selection.
  • Click seal cap is flanged and modified to enable a firm grip in wet or dry conditions—and a tactile stop confirms secure closure. Worry less about the possibility of spilling or contamination of sterilized contents.
  • Frosted, ample writing surface on the receiver bottle and lighter cap color facilitate clear labelling to improve legibility and reduce unreadable smears.
  • Click seal cap rests on the side to avoid risk of contamination.
  • Receiver bottles are stackable to save storage space.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Select the right sterile filter by media, volume, and application.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Verwandter Inhalt
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Stericup® E and Steritop® E sterile filters help reduce laboratory environmental impact by significantly reducing plastic and packaging waste. Both attach directly to commercial media bottles, eliminating the plastic funnel while they eliminate contaminants from media and buffers.
Alle anzeigen