Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltentechnique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Mitochondrien sind Organellen, die in großen Mengen in den meisten Zellen vorkommen, in denen die biochemischen Prozesse Atmung und Energieproduktion stattfinden. In metabolisch aktiven Zellen produzieren Mitochondrien durch die Aufrechterhaltung eines Protonengradienten über den Innen- und Außenmembranen ein Membranpotenzial. Der Verlust des mitochondrialen Membranpotenzials ist ein typisches Kennzeichen für Apoptose und mangelnde Zellgesundheit.
BioTracker Mitochondrienfarbstoffe sind fluorogene Farbstoffe zum Färben der Mitochondrien in lebenden Zellen. Die Farbstoffe sind membranpermeabel und nach der Anlagerung in der Mitochondrienmembran hell fluoreszierend. Die Färbung geht verloren, sobald die Mitochondrien während des Zelltods depolarisiert werden, wodurch die Überwachung der Zellviabilität ermöglicht wird.
BioTracker 405 Mitochondrienfarbstoff, blau, kann mithilfe des blauen DAPI-Kanals nachgewiesen werden.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 398 nm
Emission: 440 nm
BioTracker Mitochondrienfarbstoffe sind fluorogene Farbstoffe zum Färben der Mitochondrien in lebenden Zellen. Die Farbstoffe sind membranpermeabel und nach der Anlagerung in der Mitochondrienmembran hell fluoreszierend. Die Färbung geht verloren, sobald die Mitochondrien während des Zelltods depolarisiert werden, wodurch die Überwachung der Zellviabilität ermöglicht wird.
BioTracker 405 Mitochondrienfarbstoff, blau, kann mithilfe des blauen DAPI-Kanals nachgewiesen werden.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 398 nm
Emission: 440 nm
Application
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Farbstoff für lebende Zellen
Mitochondrienfarbstoff für die Bildgebung von lebenden Zellen zum Färben der Mitochondrienmembran für den Nachweis der Zellviabilität, Stoffwechselaktivität und allgemeinen Zellgesundheit.
Physical form
Lyophilisiert
Preparation Note
BioTracker 405 Mitochondrienfarbstoff, blau, bei -20 ºC aufbewahren. Vor Licht schützen.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Analysis Note
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 398 nm
Emission: 440nm
Extinktion: 398 nm
Emission: 440nm
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c