Merck
SCT110
Sigma-Aldrich
BioTracker 488 CSFE-Zellproliferationskit, grün
Live cell imaging cell proliferation kit based on carboxyfluorescein succinimidyl ester (CFSE) used for fluorescent cell labeling in flow cytometry applications.
Synonym(e):
Live cell imaging probe, Live cell proliferation detection
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.47
Methode(n)
cell based assay: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
BioTracker SE Zellproliferationskits diffundieren passiv in lebende Zellen und werden für die langfristige Zellmarkierung eingesetzt. Anfangs handelt es sich um nicht fluoreszierende Ester von Amin-reaktiven Farbstoffen, die durch intrazelluläre Esterasen in fluoreszente Farbstoffe umgewandelt werden. Die Farbstoffe reagieren dann kovalent mit den Amingruppen an intrazellulären Proteinen, wodurch fluoreszente Konjugate gebildet werden, die in der Zelle zurückgehalten werden. Sofort nach der Färbung kann eine einzelne hell fluoreszierende Population mittels Durchflusszytometrie nachgewiesen werden. Jede Zellteilung, die nach der Markierung erfolgt, wird auf einem Durchflusszytometrie-Histogramm durch das Erscheinen einer sukzessiv dunkler werdenden Fluoreszenzspitze ersichtlich (Abb. 1). Zellproliferationsfarbstoffe können zum Nachverfolgen von in-vivo oder in-vitro erfolgten Zellteilungen verwendet werden. Die Färbung kann Fixierungen und Permeabilisierungen für anschließende Immunfärbeverfahren standhalten. Zu den alternativen Anwendungen für Zellproliferationsfarbstoffe zählen die einheitliche Markierung des Zellzytoplasmas für die Mikroskopie oder die Markierung von Zellen für die Quantifizierung der Zellanzahl mittels Mikrotiterplattenleser.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 495 nm
Emission: 519 nm
Anwendung
Das Zellproliferationskit für die Bildgebung von lebenden Zellen basiert auf Carboxyfluorescein-Succinimidyl-Ester (CFSE) und wird für die fluoreszierende Zellmarkierung in Durchflusszytometrie-Anwendungen verwendet.
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Komponenten
1. 10 Fläschchen BioTracker 488 CFSE-Farbstoff, grün (50 µg) (CS224588)
2. 1 Fläschchen wasserfreies DMSO (500 µl) (CS224578)
Qualität
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 495 nm
Emission: 519 nm
Physikalische Form
Flüssig
Lagerung und Haltbarkeit
BioTracker 488 CSFE-Zellproliferationskit, grün, bei -20 ºC aufbewahren. Vor Licht schützen.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt. Die 5 mM DMSO-Stammlösung sollte idealerweise am Tag der Verwendung hergestellt werden. Aliquote können zur späteren Verwendung aufbewahrt werden, doch die Aktivität kann mit der Zeit geringer werden. Die Farbstoffe sollten erst unmittelbar vor der Färbung in den wässrigen Puffer gegeben werden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tsui-Wen Chou et al.
Cell death & disease, 12(8), 756-756 (2021-08-02)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder characterized by the death of midbrain dopamine neurons. The pathogenesis of PD is poorly understood, though misfolded and/or aggregated forms of the protein α-synuclein have been implicated in several neurodegenerative disease processes, including