Merck
MINI26
Sigma-Aldrich
PKH26 roter Fluoreszenz-Zell-Linker, Mini-Kit für generelle Zellmembran-Markierung
Distributed for Phanos Technologies
Synonym(e):
Red PKH membrane label kit
Größe auswählen
1 KIT
€ 353,00
€ 353,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
€ 353,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.32
€ 353,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Distributed for Phanos Technologies
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Fluoreszenz
λex 551 nm; λem 567 nm (PKH26 dye)
Anwendung(en)
cell analysis
detection
Nachweisverfahren
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Das Kit enthält ausreichend Farbstoff für bis zu 25 Proben mit jeweils 20 Millionen Zellen und ausreichend Verdünnungsmittel für bis zu 5 Proben á 20 Millionen Zellen bei einem Endfärbevolumen von 2 mL und einer Endkonzentration von 2 x 10-6 M PKH26-Farbstoff. Die optimale Farbstoff- und Zellkonzentration muss je nach Zelltyp(en) und Versuchszweck vom Anwender bestimmt werden.
Anwendung
PKH26 roter Fluoreszenz-Zell-Linker, Mini-Kit, wurde verwendet für:
  • Markierung von Mikroglia[1], natürlichen Killerzellen[2] und Präadipozyten[3]
  • Tracking von lebensfähigen, transplantierten, aus Fettgewebe gewonnenen Stammzellen[4]
  • In-vitro-Proliferationsversuche mit Knochenmark-Stammzellen[5]
  • allgemeine Zellmembranmarkierung, einschließlich der In-vitro-Zellmarkierung und in der langzeitigen In-vivo-Zellbeobachtung
Verlinkung
Zusätzliche technische Informationen zu PKH und CellVue® Zell-Linker-Fluoreszenzfarbstoffen einschließlich einer umfassenden Bibliografie finden Sie hier.
Rechtliche Hinweise
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Diluent C 10 mL
  • PKH26 Cell Linker in ethanol .1 mL
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Transplanted bone marrow stem cells relocate to infarct penumbra and co-express endogenous proliferative and immature neuronal markers in a mouse model of ischemic cerebral stroke
Zhang XM, et al.
BMC Neuroscience, 11(1), 138-138 (2010)
Human leukocyte antigen-G1 inhibits natural killer cytotoxicity through blocking the activating signal transduction pathway and formation of activating immunologic synapse
Yu Y, et al.
Human immunology, 69(1), 16-23 (2008)
Imaging of peripheral benzodiazepine receptor expression as biomarkers of detrimental versus beneficial glial responses in mouse models of Alzheimer's and other CNS pathologies
Ji B, et al.
The Journal of Neuroscience, 28(47), 12255-12267 (2008)
Adipose tissue regeneration in vivo using micronized acellular allogenic dermis as an injectable scaffold
Lee HY, et al.
Aesthetic Plastic Surgery, 38(5), 1001-1010 (2014)
Maria Giovanna Gandolfi et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(3) (2020-03-04)
Exosomes derived from mesenchymal stem cells are extracellular vesicles released to facilitate cell communication and function. Recently, polylactic acid (PLA), calcium silicates (CaSi), and dicalcium phosphate dihydrate (DCPD) have been used to produce bioresorbable functional mineral-doped porous scaffolds-through thermally induced
Artikel
PKH dyes are easy to use and achieve stable, uniform, and reproducible fluorescent labeling of live cells. PKH dyes are non-toxic membrane stains which produce high signal to noise ratio.
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
Optimal staining is a key component for studying tumorigenesis and progression. Learn useful tips and techniques for dye applications, including examples from recent studies.
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
Questions
  1. Is it possible to lable cells with PKH26 at 4oC?
    1 answer
    1. The membrane dyes will remain stable during the monoclonal staining at 4 deg C; however, capping of the monoclonal antibodies is highly probable if the general cell membrane labeling is carried out at ambient temperature subsequent to antibody labeling. As additional information may be required to address the question completely, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the information needed so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further.
      For more information, please refer to the product data-sheet below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/271/475/mini26bul.pdf.