Merck
SCR004
Sigma-Aldrich
Alkalische-Phosphatase-Detektionskit
Alkaline Phosphatase Detection Kit
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
This Alkaline Phosphatase Detection Kit is a specific & sensitive tool for the phenotypic assessment of Embryonic Stem (ES) cell differentiation by the determination of AP activity.
Synonym(e):
ALP Stain, Alkaline Phosphtase Stem Cell Staining Kit, Stem Cell AP Staining Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Das Alkalische-Phosphatase-Detektionskit von Millipore (Bestellnr. SCR004) ist ein spezifisches und empfindliches Instrument zur phänotypischen Bewertung der ES-Zelldifferenzierung anhand der Bestimmung der AP-Aktivität.
Anwendung
Embryonale Stammzellen (ES) sind totipotente Zellen, die aus der inneren Zellmasse von Säugetierembryonen vor der Implantation gewonnen werden und die zu einer unbegrenzten, undifferenzierten Proliferation in vitro fähig sind [1,2,3]. Undifferenzierte Maus-ES können über lange Zeiträume in vitro in Medien erhalten werden, die Zytokin, den Leukämie inhibierenden Faktor (LIF) oder das ES-Zellkulturreagenz ESGRO von Millipore enthalten [4,5]. Der undifferenzierte Zustand der ES lässt sich durch ein hohes Expressionsniveau der Alkalischen Phosphatase (AP) charakterisieren [6] sowie durch die Expression von Oberflächenmarkern wie den SSEA- und TRA-Antigenen und des Transkriptionsfaktors Oct-4.
Das Alkalische-Phosphatase-Detektionskit von Millipore (Bestellnr. SCR004) ist ein spezifisches und empfindliches Instrument zur phänotypischen Bewertung der ES-Zelldifferenzierung anhand der Bestimmung der AP-Aktivität.
Separat von Millipore erhältlich sind die monoklonalen Antikörper TRA-2-49 (Bestellnr. MAB4349) und TRA-2-54 (Bestellnr. MAB4354), mit denen der Nachweis des AP-Isozyms aus Leber / Knochen / Nieren möglich ist, sofern dieses von den ES exprimiert wird. Bei Anwendung in der Durchflusszytometrie erlauben diese Reagenzien eine quantitative Bewertung der AP-Expression durch ES [7].
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Komponenten
Fast-Red-Violet-Lösung (0,8 g/L Stammlösung) (Bestellnr. 90239). 2 15-mL-Flaschen.
Napthol-AS-BI-Phosphatlösung (4 mg/mL) in AMPD-Puffer (2 mol/L), pH 9,5 (Bestellnr. 90234). Eine 15-mL-Flasche.
Lagerung und Haltbarkeit
Das Alkalische-Phosphatase-Detektionskit besteht aus zwei Komponenten für die Bestimmung der AP-Aktivität.
Bei Lagerung bei 2–8 ºC sind die Kitkomponenten bis zum Verfallsdatum haltbar. Nicht einfrieren oder erhöhten Temperaturen aussetzen. Alle nach dem Verfalldatum verbleibenden Reagenzreste sind zu entsorgen.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Efficient feeder-free episomal reprogramming with small molecules.
Junying Yu,Kevin Fongching Chau,Maxim A Vodyanik,Jinlan Jiang,Yong Jiang
Testing null
Feeder-independent culture of mouse embryonic stem cells using vitamin A/retinol.
Jaspal S Khillan,Liguo Chen
Methods in Molecular Biology null
The ROCK inhibitor Y-27632 enhances the survival rate of human embryonic stem cells following cryopreservation.
Xiangyun Li, Guoliang Meng, Roman Krawetz, Shiying Liu, Derrick E Rancourt
Stem Cells and Development null
A novel method for generating xeno-free human feeder cells for human embryonic stem cell culture.
Guoliang Meng, Shiying Liu, Roman Krawetz, Michael Chan, Judy Chernos, Derrick E Rancourt
Stem Cells and Development null
Theofano Panayiotou et al.
PLoS pathogens, 16(4), e1008468-e1008468 (2020-04-17)
Octamer binding transcription factor-4 (Oct4), is highly expressed in stem cells and has indispensable roles in pluripotency and cellular reprogramming. In contrast to other factors used for cellular reprogramming, a role for Oct4 outside embryonic stem cells has been elusive
Artikel
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Protokolle
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Schritt-für-Schritt-Protokolle zur Kultur humaner induzierter pluripotenter Stammzellen (hiPSC), einschließlich Auftauen, Expandieren, Gefrieren und Charakterisieren von ips-Zellen.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Questions
  1. Can I use it for mesenchimal stem cells
    1 answer
    1. Yes, as indicated in the 'PROPERTIES' section, this kit may be used for the determination of Alkaline Phosphatase activity in mesenchymal stem cells.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review