Fortfahren mit
API-RO
Roche
Alkalische Phosphatase (AP)
grade I, from calf intestine
Synonym(e):
AP, Alkalische Phosphatase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Biological source:
bovine (calf) intestine
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine (calf) intestine
form
suspension
packaging
pkg of 1,500 U (10108138001), pkg of 7,500 U (10108146001)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
8.0-10.5
absorption
7.6 at 278 nm (10 mg AP/ml)
storage temp.
2-8°C
General description
Bei 37 °C mit 4-Nitrophenylphosphat als Substrat und Diethanolamin als Puffer (400 U/mg bei 25 °C mit 4-Nitrophenylphosphat als Substrat und Glycin als Puffer)
Ortho-Phosphor-Monoester-Phosphohydrolase (Optimum im alkalischen Bereich)
Die alkalische Phosphatase katalysiert die Entfernung von Phosphatgruppen aus verschiedenen phosphorylierten Verbindungen.[1] Sie hydrolysiert 5′-Monophosphatgruppen sowohl bei DNA als auch bei RNA. Sie kann auch 5′-Diphosphat- und 5′-Triphosphatgruppen von RNA hydrolysieren.
Application
Selektive Abspaltung der terminalen Phosphatgruppen von Oligonukleotiden und beim Austausch und der Freisetzung von Nukleotiden bei Proteinen.[2][3] Es diente außerdem zur Phosphorylierung von Proben zur Unterscheidung zwischen Phosphatgruppen, die als phosphorylierte Glykane oder als phosphorylierte Aminosäurereste vorliegen.
Biochem/physiol Actions
Hitzeinaktivierung: Die AP-Aktivität wird durch Inkubation des Enzyms bei 65 °C irreversibel zerstört.
Die Denaturierung hängt von der Proteinkonzentration ab – bei weniger als 10 U/ml (0,1 mol/l Glycinpuffer, pH 10,5, 1 mmol/l MgCl2 und 0,1 mmol/l ZnCl2) wird die AP durch eine Inkubation von 10 min bei 65 °C inaktiviert.
Physical form
Suspension in 3,2 M Ammoniumsulfatlösung, 1 mM MgCl2, 0.1 mM ZnCl2, pH-Wert ca. 7
Preparation Note
  • Aktivator: Zweiwertige Metallionen (Mg2+, Co2+, Mn2+)
  • Aminoalkohole (2-Amino-2-methyl-1-propanol, Diethanolamin)
Beachten Sie bitte, dass hohe Konzentrationen an Aminoalkoholen auch als kompetitive Inhibitoren wirken können (z. B. Monoethanolamin in Diethanolamin).
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Die Suspension wird mit einer Konzentration von c = ca. 5 mg/ml geliefert.
Wenn diese Suspension nur 5- bis 10-fach mit zusätzlicher 3,2 M Ammoniumsulfatlösung, 1 mM MgCl2, 0.1 mM ZnCl2, pH-Wert ca. 7, verdünnt wird, erwarten wir aufgrund der allgemeinen Erfahrung, dass die Suspension mehrere Wochen haltbar ist, wenn sie bei 4 °C gelagert wird (ohne Gewähr!).
Analysis Note
Verunreinigungen: <0,0004 % PDE, <jeweils 0,004 % ADA und A-5-MP-Desaminase
Other Notes
AP ist ein Dimer aus identischen oder nahezu identischen Untereinheiten. Jede Untereinheit enthält zwei Zn2+-Moleküle: ein fest gebundenes, das für die strukturelle Stabilität notwendig ist, und ein lose gebundenes, das für die katalytische Aktivität benötigt wird. Das aktive Zentrum enthält ein reaktives Serin.
Bei manchen Säugetieren (z. B. beim Menschen) gibt es mindestens 3 unterscheidbare Isoenzyme: eine Form im Darm, eine in der Plazenta und eine in Knochen/Leber/Niere.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Umrechnung der Einheiten: 1 Roche-Einheit (getestet bei +25 °C) entspricht ~ 2 bis 2,5 Sigma-Einheiten (getestet bei +37 °C).
Die AP-Aktivität wird nicht in Armstrong-Einheiten ausgedrückt; ein Umrechnungsfaktor für internationale Einheiten ist nicht bekannt.
Ca. 3,8 U (AP Qualitätsgrad I) oder 4,0 U (AP Qualitätsgrad II) [+37 °C, 4-NPP als Substrat, Diethanolamin als Puffer, pH 9,8] = 1 U [+25 °C, 4-NPP als Substrat, Glycin als Puffer, pH 10,5].
Biochemika-Information. 87 (AP Qualitätsgrad I):
1,0 U [+37 °C, QC-Testbedingungen] = 0,79 U [+30 °C, QC-Testbedingungen] = 0.57 U [+25 °C, QC-Testbedingungen]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
APMB-RORAP-RO10567752001
biological source
bovine (calf) intestine
biological source
bovine (calf) intestine
biological source
bovine intestine
biological source
bovine (calf) intestine
form
suspension
form
solution
form
liquid
form
solution
optimum pH
8.0-10.5
optimum pH
7.5-9.5
optimum pH
-
optimum pH
9.8
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
absorption
7.6 at 278 nm (10 mg AP/ml)
absorption
-
absorption
-
absorption
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)