Fortfahren mit
290734
Dabco® 33-LV
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,10
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 266,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.17
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
€ 87,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
33 wt. % solution of triethylenediamine in dipropylene glycol
Quality Segment
manufacturer/tradename
ECACC
sustainability
Sustainability features
density
1.02 g/mL
greener alternative category
SMILES string
C1CN2CCN1CC2
InChI
1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
InChI key
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
General description
Dabco® 33-LV hat als tertiärer Aminkatalysator verschiedene Verwendungszwecke in Polymeranwendungen. Es wird umfassend als Katalysator bei der Herstellung von flexiblen und starren Polyurethanschäumen über die Reaktion zwischen Isocyanaten und Polyolen verwendet. Es hilft dabei, die Gelzeit zu kontrollieren, den Anstieg des Schaumstoffs zu verbessern und die physikalischen Eigenschaften des endgültigen Polyurethanschaums zu optimieren. Diese Schaumstoffe werden häufig in Isoliermaterialien, Kfz-Anwendungen, Bauwesen und Verpackungsanwendungen eingesetzt. Darüber hinaus kann DABCO® 33-LV auf einer Vielzahl von Substraten eine selbstorganisierende Monoschicht (SAM) bilden, was es zu einem nützlichen zweizähnigen Liganden im Bereich der Polymere macht.
Dabco® 33-LV (Db) ist ein Gelkatalysator und ein zweizähniger Ligand, der eine selbstorganisierende Monoschicht (SAM) auf verschiedenen Substraten bildet. Es funktionalisiert die Oberfläche und immobilisiert die Oberflächenatome.
Application
Anwendungsgebiete von Db:
  • Als Gelkatalysator zur Förderung der Gelreaktion bei der Produktion von flexiblen und starren Polyurethanschäumen, mikrozellulären Schäumen, Beschichtungen und Elastomeren. Es wird zur Beschleunigung der Isocyanat-Polyol-Reaktion verwendet.
  • Bei der Synthese von Anionenaustauschmembranen (AEM) mittels Elektrospinning, wobei es zur Vernetzung zwischen den Polymeren und zur mechanischen Stabilität der Membran beiträgt. Zudem werden AEM in Brennstoffzellen, der Wasser-Elektrolyse, Redox-Durchflussbatterien und Elektrolyseuren verwendet.
  • Db kann bei der Herstellung von Sojaöl auf Epoxidbasis zur Bildung von Polyurethanschaumstoffen eingesetzt werden.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Legal Information
DABCO is a registered trademark of Air Products & Chemicals, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D2780210981682101
description
-
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
pH 8.7
description
-
density
1.02 g/mL
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.08 g/mL at 20 °C
density
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
-
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
-
greener alternative category
-
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
description
33 wt. % solution of triethylenediamine in dipropylene glycol
description
-
description
-
description
-
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf