R03055
Giemsa Stain
Polychromatic stain used primarily to stain blood cells and bone marrow specimens
Synonym(e):
Hematology Stain
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Übergangstemp.
flash point 12 °C
λmax
527 nm (Eosin)
631 nm (Azure)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C