Fortfahren mit
GS500
Giemsa-Färbung, modifiziert
Synonym(e):
Giemsa-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
6.75-6.95
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Application
Wenn Blutausstriche mit Giemsa-Farbstoff gefärbt werden, nehmen die Kerne und das Zytoplasma der weißen Blutzellen eine typische blaue oder rosarote Färbung an. Die Verwendung von gereinigten Eosin- und Thiazin-Farbstoffenen minimiert die Variation zwischen verschiedenen Chargen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Giemsa-Färbung, modifiziert
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the process for destaining smears or slides that have been stained with Wright or Giemsa stain?
    1 answer
    1. There is no official procedure for destaining slides stained with Giemsa or similar stains. However, a common procedure for destaining slides stained with histological dyes is to soak the slides in 70% alcohol with up to 1% HCL or acetic acid. Other suggestions include soaking in xylene or using methanol or a combination of methanol and acid. Once destained, the staining observed may not be optimal, and for best results, freshly prepared slides typically show the best color contrast.
      Helpful?
  2. Please provide a product comparison for Giemsa solutions GS500 and R03055?
    1 answer
    1. Both products, GS500 and R03055, are intended for staining blood cells and bone marrow cells. The products are slightly different in their formulation and staining properties. It's important to review the instructions for use for each product to determine the best fit for your specific requirements.