Fortfahren mit
G4507
Giemsa-Färbung
Technical grade, powder
Synonym(e):
Giemsa Farbstoff
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 552,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14ClN3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.80
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 137,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Giemsa-Färbung, technical grade, used as a blood stain
grade
technical grade
Quality Segment
form
powder
color
dark greenvery dark
mp
300 °C (lit.)
solubility
ethanol: 1 mg/mL
λmax
645-655 nm
suitability
application for blood stain
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Giemsa stain is a versatile differential stain that is widely used in hematology for blood and bone marrow specimens, clinical cytology specimens, bacteriology, histological biopsies, and tumor samples. Giemsa’s staining solution is composed of methylene blue, azure, and eosin. It is a major histological stain due to its unique staining of chromatin, nuclear membranes, and cytoplasmic elements. The stain is frequently used in combination with other dye solutions: May-Grünwald’s solution for Pappenheim (MGG) and Wright-Giemsa.
Application
Giemsa stain has been used for the staining of cells and blood films.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G5637GS128GS80
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
suitability
application for blood stain
suitability
-
suitability
-
suitability
-
color
dark greenvery dark
color
dark green to very dark green
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
powder
form
powder or crystals
form
solution
form
solution
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Giemsa-Färbung
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)