Fortfahren mit
GS80
Giemsa-Färbung, modifiziert
Synonym(e):
Giemsa-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
pH
6.75-6.95
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Application
Wenn Blutausstriche mit Giemsa-Farbstoff gefärbt werden, nehmen die Kerne und das Zytoplasma der weißen Blutzellen eine typische blaue oder rosarote Färbung an. Die Verwendung von gereinigten Eosin- und Thiazin-Farbstoffenen minimiert die Variation zwischen verschiedenen Chargen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GS1LGS128WG128
concentration
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
concentration
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
concentration
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Giemsa-Färbung, modifiziert
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Ein Überblick über die Wissenschaft und Praxis der Bakteriologie in der klinischen Diagnostik. Informationen über die Anwendung von Standard- und Spezialfärbungen für die mikroskopische Analyse.
Han Gao et al.
Current biology : CB, 28(17), 2763-2776 (2018-08-28)
Ookinete gliding motility is essential for penetration of the mosquito midgut wall and transmission of malaria parasites. Cyclic guanosine monophosphate (cGMP) signaling has been implicated in ookinete gliding. However, the upstream mechanism of how the parasites activate cGMP signaling and
Xu Wang et al.
The EMBO journal, 39(13), e104168-e104168 (2020-05-13)
Morphogenesis of many protozoans depends on a polarized establishment of cytoskeletal structures. In malaria-causing parasites, this can be observed when a round zygote develops into an elongated motile ookinete within the mosquito stomach. This morphogenesis is mediated by the pellicle
Jimmy Y C Chow et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 294(4), G899-G905 (2008-02-02)
Transforming growth factor-beta (TGF-beta) suppresses growth via the TGF-beta-SMAD pathway but promotes growth in cancer cells with disrupted SMAD signaling and corresponds to an invasive phenotype. TGF-beta also downregulates the tumor suppressor PTEN that is rarely mutated in sporadic pancreatic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GS80-2.5L04061833657492