Wichtige Dokumente
PP50
Sigma-Aldrich
IgM, Maus
Mouse IgM Polyclonal Antibody control validated for use in ELISA.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Klon
polyclonal
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
2.0 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Quelle: Normales Mausserum.
Anwendung
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Geeignet zur Verwendung als Antigen/Ligand in immunchemischen Reaktionen, als Kontrolle in Assays, bei der Konjugation und anderen immunologischen Verfahren, die hochgradig aufgereinigte Immunglobuline erfordern.
Qualität
Gegen Anti-Maus-Vollserum und Anti-Maus-IgM (μ-Ketten-spezifisch) wurde bei einer Untersuchung durch IEP ein einzelner Präzipitinbogen erkannt. Gegen Anti-Maus-IgG (Fc) wurde keine Reaktion festgestellt. Mit Anti-Maus-IgG (H+L) kann eine leichte Kreuzreaktivität auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit (sterilfiltriert) in 0,1 mol/l Tris-Chlorid, 0,5 mol/l NaCl, pH-Wert 8,0, mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Vor dem Öffnen bei 2–8 °C aufbewahren. Dieses Produkt ist vor dem Öffnen bei 2–8 °C als unverdünnte Flüssigkeit ab Empfangsdatum bis zu 12 Monate haltbar. Für eine längere Aufbewahrung mit dem gleichen Volumen Glycerin (ACS-Qualität oder besser) mischen, den Inhalt aliquotieren und bei -20 °C oder kälter bis zu 6 Monate lagern. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Manabu Kinoshita et al.
Infection and immunity, 79(7), 2670-2680 (2011-05-04)
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infection is a grave concern in burn-injured patients. We investigated the efficacy of interleukin-18 (IL-18) treatment in postburn MRSA infection. Alternate-day injections of IL-18 into burn-injured C57BL/6 mice significantly increased their survival after MRSA infection and
Xianli Wang et al.
Bioscience reports, 31(2), 87-98 (2010-05-11)
HF (heart failure) after MI (myocardial infarction) is a major cause of morbidity and mortality worldwide. Recent studies have shown that hydrogen sulfide (H2S) has cardioprotective effects. Hence, we aimed to elucidate the potential effects of H2S on HF after
Cardiac dysfunction induced by experimental myocardial infarction impairs the host defense response to bacterial infection in mice because of reduced phagocytosis of Kupffer cells.
Nogami Y, Kinoshita M, Takase B, Inatsu A, Ishihara M, Seki S, Maehara T
The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery null
Dominique Kagele et al.
Virology, 424(2), 106-114 (2012-01-13)
Human cytomegalovirus transient lytic DNA replication relies on the cis-acting element oriLyt, six viral-encoded core proteins, the proposed DNA replication initiator protein UL84, IE2, IRS1 and the gene products from the UL112/113 loci. In an effort to elucidate cellular and
Restoration of natural IgM production from liver B cells by exogenous IL-18 improves the survival of burn-injured mice infected with Pseudomonas aeruginosa.
Manabu Kinoshita, Nariyoshi Shinomiya, Satoshi Ono, Hironori Tsujimoto et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)