The IgM antibody with product code I8260 is not tested for molecular weight, as it consists of two heavy and two light chains. For the unmodified human IgM subunit chains, one publication reports the following molecular weights: m chain = 75 kDa, k chain = 22 kDa. Refer to the publication "Habeeb, A.F.S.A., et al., Studies of Maleylated Chains of Human IgM. J. Immunol., 105, 846-855 (1970)" for more information. Additionally, the monomer of the IgA product with code I4036 is expected to have a molecular weight of 160 kDa.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 319,00 | |
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 690,00 | |
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.160,00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.470,00 |
Über diesen Artikel
Conjugate:
unconjugated
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
76
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenconjugate
unconjugated
Quality Segment
grade
reagent grade
assay
~95% (HPLC)
form
buffered aqueous solution
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Bei Menschen gibt es fünf Immunglobulin-Klassen. Davon ist Immunglobulin-M (IgM) ein Protein mit hoher Molekülmasse, das fünf oder sechs Untereinheiten aufweist. IgM-Monomere bestehen aus zwei Schwerketten und zwei Leichtketten, die über eine Disulfidbindung verbunden sind. Humanserum weist eine geringe Konzentration an IgM-Monomeren auf. Es weist einen hohen Kohlenhydratanteil von etwa 12 % auf. Es ist das erste Immunglobulin, das von Neugeborenen produziert wird.
IgM-Antikörper liegen als Pentamere im Serum vor und werden als Reaktion auf Antigene produziert.[1]
IgM aus Humanserum wird mittels Präzipitation und Gelfiltrationstechniken aus normalem Humanserum aufgereinigt. Das Immunglobulin ist zu mindestens 95 % rein, ermittelt durch HPLC-Verfahren.
IgM-Antikörper liegen als Pentamere im Serum vor und werden als Reaktion auf Antigene produziert.[1]
IgM aus Humanserum wird mittels Präzipitation und Gelfiltrationstechniken aus normalem Humanserum aufgereinigt. Das Immunglobulin ist zu mindestens 95 % rein, ermittelt durch HPLC-Verfahren.
Application
Aufgereinigtes Human-IgM kann in einer Reihe an Immunassays, einschließlich ELISA, Dot-Immunbindungsassays, Western Immunblotting, Immundiffusion und Immunelektrophorese als Referenz-Antigen, Standard, Blockierungsmittel oder Hüllprotein eingesetzt werden. Weitere Anwendungen sind unter anderem Ausgangsmaterialien für die Herstellung von Immunogenen und Festphasen-Immunadsorbenzien. IgM aus Humanserum wird als Standard in ELISA (100 μg/ml)[2] und Dot-Blot-Assay eingesetzt.[3] Eine Antikörperkonzentration im Bereich von 200 μg/ml bis 1 mg/ml wird in IgM-Bindungsassays verwendet.[4][5]
IgM aus Humanserum wird verwendet:
IgM aus Humanserum wird verwendet:
- in ELISA-Hemmungsassays
- in Immunblotting
- als MW(Molekülmasse)-Standards
- in IgM-Bindungsassays
- um den Abbau von Immunglobulinen zu bestätigen
Biochem/physiol Actions
Immunglobulin-M (IgM) agiert in seiner monomeren Form als ein antigenspezifischer Teil des B-Zellen-Antigenrezeptors auf der Oberfläche von B-Lymphozyten, die nicht stimuliert werden. Polymere IgM-Moleküle dienen auch als wichtige Aktivatoren der klassischen Komplementkaskade. IgM ist essenziell für die Agglutinations- und zytolytische Reaktion.
Physical form
Lösung in 0,05 M Tris-HCl, 0,2 M Natriumchlorid, pH-Wert 8,0, enthält 15 mM Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2 bis 8 °C lagern. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eintritt, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| grade reagent grade | grade reagent grade | grade - | grade technical grade |
| target post-translational modification unmodified | target post-translational modification unmodified | target post-translational modification unmodified | target post-translational modification - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Datasheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I8260-10MG | 04061833262764 |
| I8260-5MG | 04061833858523 |
| I8260-1MG | 04061833858516 |
| I8260-25MG | 04061833262771 |
-
What is the molecular weight of the IgM antibody from human serum with the product code I8260?