Merck
MABC008
Maus-IgM-Negativkontrolle, Klon GC323
Mouse IgM Negative Control Monoclonal Antibody validated for use in Flow Cytometry & Immunofluorescence.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160702
Clone:
GC323, monoclonal
Technique(s):
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
Application:
FACS, IF
Citations:
4
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
clone
GC323, monoclonal
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
isotype
IgM
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Protein-I-Präparat von Neisseria gonorrhoeae.
Application
Die Verwendung dieses Antikörpers ermöglicht eine Abschätzung der unspezifischen Bindung von monoklonalen Maus-Antikörpern des Isotyps IgM an Zelloberflächenkomponenten in menschlichem Blut und Knochenmark. Nicht für die Verwendung in immunhistochemischen Verfahren geeignet.
EMPFOHLENE VERWENDUNG
Der Kontroll-Antikörper sollte auf die gleiche Konzentration wie der Test-Antikörper verdünnt werden, und es sollten entsprechende Volumina verwendet werden. Durchflusszytometrie und Immunfluoreszenz – Verwenden Sie 10 μl direkt aus dem Fläschchen pro 100 μl Vollblut oder 1 x 10E6 periphere mononukleäre Blutzellen (PBMC) in 100 μl Puffer.
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Epitop-Tags und allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Isotyp-Kontrollantikörper
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper reagiert spezifisch mit der Komponente des äußeren Membranproteins I verschiedener Stämme von Neisseria gonorrhoeae und reagiert nicht mit einer Komponente der menschlichen Zelloberfläche.
Physical form
Aufgereinigt aus der Aszitesflüssigkeit der Maus. Der Antikörper ist in 0,5 ml 25 mmol/l Tris-HCl-Puffer, 0,4 M NaCl, pH 8,0 mit 0,2 % Rinderserumalbumin und 0,1 % Natriumazid erhältlich. Die Merkmale der einzelnen Chargen werden durch Elektrophorese, spezifische Immunfluoreszenz-Assays und Durchflusszytometrie geprüft.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2 bis 8 °C bis zu 6 Monate lagern. Für eine verlängerte Lagerung bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten aufbewahren. WIEDERHOLTE EINFRIER-/AUFTAUZYKLEN VERMEIDEN.
WARNUNG: Die monoklonale Reagenzlösung enthält 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel. Aufgrund möglicher Gefährdungen durch Ansammlung dieses Materials in Rohren sollte verbrauchtes Reagenz mit großzügigen Wassermengen entsorgt werden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c