MPC4NTR10
Multiscreen® 96-Well-Platte, Polycarbonatmembran
pore size 0.4 μm, non-sterile
Synonym(e):
96-Well-Platte
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Qualitätsniveau
Beschreibung
This 96-well filter plate has a Polycarbonate membrane used for Permeability studies.
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
MultiScreen®
Leistungsmerkmale
lid
Hersteller/Markenname
MultiScreen®
Parameter
100 μL sample volume (per well)
Methode(n)
DNA purification: suitable
activity assay: suitable (with precipitations)
ligand binding assay: suitable
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
receptor binding assay: suitable
Plattengröße
96 wells
Maximales Well-Volumen
300 μL
Arbeitsvolumen
125 μL
Porengröße
0.4 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
MultiScreen Permeability-, MultiScreen-IP- und MultiScreen Acceptor-Platten unterstützen künstliche Membranstrategien zur Vorhersage des passiven Transports.
Membranen haben eine einheitliche Porenstruktur und Dichte für einen zuverlässigen Transport:
– Einzelne Wells minimieren die Wechselwirkung zwischen den Kandidaten.
– Kompatibilität mit automatisierten Flüssigkeitshandhabungssystemen erhöht den Durchsatz.
Permeabilitäts-Assay:
– Die MultiScreen Permeability-Platte hat eine Polycarbonat-Membran, die eine künstliche Hexan-/Hexadecan-Schicht für Permeabilitäts-Assays unterstützt.1
PAMPA-Assay:
– Die MultiScreen-IP-Platte hat eine hydrophobe PVDF-Membran, die eine Lipiddoppelschicht für PAMPA-Assays unterstützt.2,3
MultiScreen Acceptor-Platte:
– Die MultiScreen Acceptor-Platte kann mit beiden Platten verwendet werden, um passiv transportierte Verbindungen zu erfassen. Die aus 100 % PTFE gefertigte Platte kann die LC/MS-Ergebnisse je nach Ladung der zu untersuchenden kleinen Moleküle verbessern.
Anwendung
Assays
Protein
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This is a white paper on the Evaluation of the reproducibility of Parallel Artificial Membrane Permeation Assays (PAMPA) using MultiScreen® Filter Plates.
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
Protokolle
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
Verwandter Inhalt
Für ein erfolgreiches Screening nach Wirkstoffzielen und die Entdeckung von Leitstrukturen sind getestete, prozesssichere Reagenzien und Verbrauchsmaterialien für einen hohen Durchsatz erforderlich. Finden Sie die richtigen Werkzeuge für Ihre CRO-, Pharma- oder Biotech-Prozesse für das Screening von kleinen Molekülen und Biologika sowie für robuste Immunogenitätstests zur Therapiesicherheit.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.