Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
flat bottom wells, Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate
description
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10.
sterility
sterile
usage
Manual
feature
hydrophobic, lid
packaging
pkg of 10 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
ELISPOT: suitable, cell based assay: suitable, dot blot: suitable
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
matrix
Immobilon®-P
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type cardiac stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
binding type
high binding surface
compatibility
manifold only
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
HTS-Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Das neue fließoptimierte MultiScreen HTS+-Filterplattendesign von Millipore reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem
– Das MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS-Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell-Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Application
Assays
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® |
| binding type high binding surface | binding type high binding surface | binding type high binding surface | binding type high binding surface |
| pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| material Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, clear acrylic plate | material Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, white acrylic plate | material Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells | material Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells |
| feature hydrophobic, lid | feature hydrophobic, lid | feature hydrophobic, lid | feature hydrophobic, lid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Multiscreen® 96-Well-Platten, hydrophobe PVDF-Membran
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13