Fortfahren mit
MSSLBPC
Multiscreen® 96-Well-Platte, Polycarbonatmembran
pore size 0.4 μm, non-sterile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 606,00
50 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.640,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
Pore size:
0.4 μm pore size
Sterility:
non-sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
€ 606,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
description
This clear 96 well filter plate has a Polycarbonate membrane used for Aqueous solubility assays. Comes in a pack of 10.
sterility
non-sterile
usage
Automated
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates, pkg of 50 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
solubility assay: suitable
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
pore size
0.4 μm pore size
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Filtercode: PC
Unabhängig davon, mit welcher Anwendung Sie arbeiten, hat Millipore garantiert eine Platte für Ihre spezifischen Anforderungen entwickelt. MultiScreen-Platten sind seit langem ein zuverlässiges Hilfsmittel bei der Entwicklung neuer Arzneimittel und in der Life-Science-Forschung.
HTS-Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Das neue fließoptimierte MultiScreen HTS+ Filterplattendesign von Millipore reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem
– Das MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS-Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell-Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Application
Forschungskategorie
Nukleinsäure
Physical form
Farbcode: Transparent
Other Notes
Automationskompatibel: Ja
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSHVN45MSFCN6BMSHVS4510
pore size
0.4 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.65 μm pore size (PVDF), 1.2 μm pore size (glass fiber)
pore size
0.45 μm pore size
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
low binding surface
binding type
high binding surface
binding type
low binding surface
material
clear polystyrene plate, polycarbonate membrane, flat bottom wells
material
Durapore PVDF membrane, clear polystyrene plate, flat bottom wells
material
PVDF membrane, flat bottom wells, glass fiber membrane, white Barex® titanium dioxide plate
material
Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MSSLBPC1004053252396687
MSSLBPC5004053252400247
Questions
  1. Do you have the product like this with 0.4 um pore size of polycarbonate membrane and be sterile?
    1 answer
    1. There are several product options available.
      Please see the links below to review possible sterile plate/insert products - including sterile, 0.4 µm polycarbonate membranes - that may be of interest:
      Millicell Inserts
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/millicellstandingcellcultureinserts1234598765
      Transwell Insert:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/corninghtstranswell96wellpermeablesupports1234598765
      Other products in other formats are also available. To discuss this further, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice and click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.