Merck
MAB3418X
Anti-MAP2-Antikörper, Alexa Fluor 488-Konjugat
clone AP20, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-MAP-2, Anti-MAP2A, Anti-MAP2B, Anti-MAP2C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
AP20, monoclonal
Application:
IHC
Citations:
20
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AP20, monoclonal
species reactivity
rat, human, chicken, mouse, bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... Map2(424001)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756), Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
Immunogen
Mikrotubulus-assoziiertes Protein aus dem Rinderhirn.
Application
Dieser Anti-MAP2-Antikörper, Alexa Fluor 488-Konjugat, ist zur Verwendung in der IH für den Nachweis von MAP2 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen & Glial-Marker
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Immunhistochemie
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
ANWENDUNGSHINWEISE:
Immunhistochemie: Anti-MAP-2 kann zur Färbung von mit Paraformaldehyd fixierten Gewebeschnitten (Hirn oder Rückenmark) verwendet werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt MAP-2 (Mikrotubulus-assoziiertes Protein-2) MAP-2 ist eines von mehreren Proteinen mit hoher Molekülmasse, die eine wichtige Rolle beim Aufbau von Mikrotubuli in Gehirn spielen. Neben seiner Verbindung zu Mikrotubuli assoziiert MAP-2 auch mit Neurofilamenten und Aktinfilamenten, was darauf hindeutet, dass es die Wechselwirkung zwischen Mikrotubuli, anderen Elementen des Zytoskeletts und zytoplasmatischen Organellen steuert (1).
MAP-2 ist ein präziser Marker für Neuronen. MAP-2 zeigt außerdem intrazelluläre Spezifität. Im zentralen Nervensystem ist MAP-2 nur in neuronalen Zellkörpern und Dendriten vorhanden. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, bei denen einige Axone bei geringen MAP-2-Mengen positiv färben (2,3). Bei der ersten Exprimierung in kultivierten Neuronen ist MAP-2 in der gesamten Zelle gleichmäßig verteilt, lokalisiert sich aber selektiv während der Dendritenentwicklung (4,5).
SDS-PAGE-Profile: Im SDS-PAGE migriert MAP-2 von der adulten Ratte als ein eng assoziiertes Dublett mit einer Molekülmasse von etwa 300 kDa. In der Frühphase der Gehirnentwicklung (postnataler Tag 10 bei Ratten) migriert MAP-2 allerdings als eine Einzelbande, die mit dem niedrigeren Molekulargewichtsband des adulten MAP-2-Dubletts (MAP-2b) identisch ist. In späteren Phasen der Entwicklung (postnatale Tage 17–18) ändert sich die Mobilität von MAP-2 und ähnelt der adulten Dublettform. (Im Rückenmark vollzieht sich die Umwandlung in die adulte Form früher.)
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin, an Alexa Fluor 488 konjugiert. Flüssigkeit in Phosphatpuffer mit 15 mg/ml BSA als Stabilisator und 0,1 % Natriumazid.
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Hirn, neuronale Zellkultur, humane T98G-Glioblastomzellen
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Alexa Fluor ist eine eingetragene Marke von Molecular Probes, Inc.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c